Learn More
Orthophosphoric acid ≥85%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10361411
2,5 l
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
Exceeds ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.99
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric acid
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(O)(O)=O
Spezifikation
Farbe Max. 10 (APHA)
Schmelzpunkt 28 °C
Dichte 1,71 bis 1,87 g/cm³ (25 °C)
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,001 %
Verpackung Kunststoffflasche
Reduzierende Substanzen Test bestanden
Prozentgehaltsbereich min. 85.0%
Menge 2,5 l
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Orthophosphoric acid ≥85%, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >