Learn More
Hanna Instruments™ Redox-Tester ORP, -999mV bis +999mV
Marke:  Hanna Instruments™ HI98201
Artikelnummer. 10212361
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
±5 mV
±999 mV
Für Schwimmbecken und Spas und kann wertvolle Anzeige der Wasserqualität liefern
ORP-Tester
1mV
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Redox-Tester ORP, -999mV bis +999mV > Auflösung:1mV