Learn More
Orotsäure, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11451010
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Orotsäure, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451010
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11451010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25349.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.097 g/mol
Orotic acid is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5?-phospho-α-d-ribose 1?-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5?-monophosphate (OMP). It is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5?-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. It may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Orotsäure ist ein Zwischenprodukt der De-Novo-Pyrimidin-Biosynthese, das zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik der OPRT-Orotatphosphoribosyltransferase (OPRT) verwendet werden kann, die den reversiblen Phosphoribosyltransfer von 5′-phospho-α-d-ribose1′-Diphosphat (PRPP) zu Orotsäure (OA) katalysiert und dabei Phosphat und Otidin-Monophat5′ (OMP) bildet. Es wird als Ausgangsmaterial für die potenzielle kommerzielle Bioproduktion von Uridin5′-monophosphat (UMP) durch Mikroben wie Corynebacterium ammoniagenes (ATCC6872) oder Saccharomyces cerevisiae verwendet. Es kann zur Untersuchung des AMPK/SREBP-1-abhängigen Zellsignalweges und der Transkriptionsregulationsmechanismen verwendet werden, die die Leberlipogenese induzieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-86-1
Summenformel C5H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.097
MDL-Nummer MFCD00006027
InChI-Schlüssel PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
IUPAC-Name 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orotic acid
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 344°C to 347°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog NumberB25349.22,B25349.36
Chargennummer10250518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB25349.22,B25349.36
Chargennummer10250119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberB25349.22,B25349.36
Chargennummer10243802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberB25349.22,B25349.36
Chargennummer10238980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB25349.22,B25349.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orotic acid, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orotic acid
Name des Produkts
Orotsäure, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >