Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH/LogR™ Tischmessgerät
BIOPHARMA
Holen Sie sich erstklassige Leistung und ultimative Flexibilität mit unserem Tischmessgerät mit pH/LogR-Modul für pH, mV, ORP und LogR-Temperaturtechnologie.
Marke:  Thermo Scientific™ VSTAR82
2778.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11641509
  • 2924.55 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
    • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
      Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ pH/LogR™ Tischmessgerät > PH/mV/Temperaturmessgerät-Kit