Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR Pro™ Multiparameter-Tischmessgerät für pH-Wert und Leitfähigkeit
Das Tischmessgerät mit pH- und Leitfähigkeitsmodulen zur gleichzeitigen Bestimmung des pH-Werts, der Leitfähigkeit und Temperatur liefert Ihnen erstklassige Leistung und Flexibilität.
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR52
2312.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Tischmessgerät mit pH-/ISE-Modul liefert höchste Präzision, erstklassige Leistung und absolute Flexibilität. Bewältigen Sie die anspruchsvollsten Messanwendungen für pH, mV, ORP, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Widerstand und Temperatur. Lesen Sie die Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige ab und passen Sie die vier Kanäle des Messgeräts mit austauschbaren Modulen an. Lassen Sie sich den pH-Wert und die Leitfähigkeit gleichzeitig anzeigen oder schauen Sie sich jeden Kanal einzeln an. Zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie Protokolle einfach an einen Drucker oder Computer.
Mit den Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Tischmessgeräten bewältigen Sie bequem die anspruchsvollsten Anwendungen. Dank der umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen können Sie Ihr Messgerät optimal konfigurieren und es somit an wechselnde Anforderungen anpassen. Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, durch die mehrere Anwender vier separate Kanäle anpassen können, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Lesen Sie Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige mit einstellbarer Textgröße ab. Dank der Bildschirmanweisungen, die in verschiedenen Landessprachen verfügbar sind, müssen Sie bei der Kalibrierung und Einstellung des Messgeräts keine Mutmaßungen mehr anstellen. Mit dem Ziffernblock lassen sich Daten schnell und einfach eingeben.
- Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
- Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read speichert den stabilen Messwert, Continuous zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist
- Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
- Dank zehn passwortgeschützter Methoden pro Kanal können Sie Ihre bevorzugten Messeinstellungen einfach aufrufen, aktualisieren und wechseln
- Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
- Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Kontoidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 30 Kalibrierungen pro Parameter mit einer grafischen Darstellung für Mehrpunkt-pH- und ISE-Kalibrierungen
- Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen
- Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten
- Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
- Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Dazu gehört das Orion Versa Star pH-Messmodul:
- Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST-, DIN-konformen oder anwenderdefinierten Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
Dazu gehört das Orion Versa Star Leitfähigkeitsmessmodul:
- Messen Sie die Leitfähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu sechs Punkten mithilfe von Optionen zur Bearbeitung der Kalibrierung vor, mit denen einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden können
- Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messwerte, ohne dass eine Rekalibrierung notwendig ist
- Setzen Sie lineare, nicht lineare, EP (USP)- oder Temperaturausgleiche ohne Leitfähigkeit mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C ein.
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
Spezifikation
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
±0,002 | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, relative mV (RmV), ORP, Leitfähigkeit mit Kalibrierbearbeitungsoption | |
Max. 6 | |
0,001 bis 199,9cm-1 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte-Kit mit pH/mV-Modul, Leitfähigkeits-/TDS-/Salinitäts-/Widerstandsmodul, ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode mit Epoxidharzkörper, DuraProbe 4-Zellleitfähigkeitssensor, Lösungen und Stativ | |
Farbgrafikdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen | |
pH, mV, relative mV (RMV) oder ORP mit Temperatur; Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit mit, mV, Relative mV, TDS, ORP with Temperature, Salinity, Conductivity, Resistivity with Temperature | |
±2000,0 mV | |
2 Ohm bis 100,0 MOhm | |
0,001 bis 200,0 ppm | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
BNC (pH- oder ORP-Elektrode), Stiftspitze (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN (ATC-Temperaturfühler), 8-poliger MiniDIN (Leitfähigkeitssensor mit integrierter Temperatur), zwei Rührereingänge (Rührersonde) | |
Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit | |
10 pro Kanal | |
Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten) | |
±2000.0 mV | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,1mV | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit Warnung) oder aus | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module | |
2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu |
USB (2), RS 232 | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Ja | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
1 bis 6 | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
2000 mit Datum und Uhrzeit | |
4 - anpassbar mit Modulen | |
IP 54 | |
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm | |
-2,000 bis 20,000 | |
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
Versa Star Pro meter, VSTAR-PH pH module, VSTAR-CND conductivity module, 8157BNUMD ROSS Ultra Triode epoxy-body pH/ATC electrode, 013005MD Orion DuraProbe 4-cell (K=0.475) conductivity sensor, 810199 ROSS pH buffer and solution kit, 011007 Orion 1413μS conductivity standard, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate | |
7.000 pH (einstellbar) | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
DC-Eingang: 9 VDC, 1 A | |
Meter Kit | |
±2000.0 mV | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
1 Ohm oder 0,1 MOhm, automatische Messbereichsauswahl | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
±0,1 °C | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
5, 10, 15, 20 und 25 °C | |
22,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 in.), Module addieren ≤ 2 cm (0,8 in.) (L x H) | |
1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg |
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
18Stunden
18Minuten
23Sekunden
22 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31