Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ DO-Modul
Führen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ DO-Modul-durch.
Marke:  Thermo Scientific™ VSTAR-RD
Artikelnummer. 11631519
  • 1195.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
Führen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit dem Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ DO-Modul durch. Dieses vielseitige Messgerät für gelösten Sauerstoff nimmt Orion polarographische und optische/lumineszenzbasierte RDO-Sonden auf und erkennt sie automatisch. Es kann mit wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, Winkler-Titration oder Nullpunkt kalibriert werden.
Dieses vielseitige Messgerät verfügt über ein großes graphisches LCD-Farbdisplay, das Messwerte, Anschlüsse, Datum und Uhrzeit, Proben-ID, Anwender-ID und die Kalibrierungsinformationen anzeigt.
  • Wählen Sie aus fünf Modulen zur Anpassung der vier Kanäle nach Bedarf – das Gerät ermöglicht eine vielseitige Konfiguration nach Ihren Bedürfnissen jetzt oder für die spätere Verwendung.
  • Im nicht-flüchtigen Speicher können bis zu 2.000 Datenwerte mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden.
  • Das Messgerät kompensiert Temperatur, Salinität mit manueller Eingabe und Luftdruck (automatisch oder manuell).
  • Software für die Datenanalyse ist zur Übertragung von gespeicherten Ergebnissen oder zum Anzeigen von Messwerten in Echtzeit im Lieferumfang enthalten.
  • Zwei USB- und RS232-Anschlüsse erleichtern die Übertragung von Daten und die Aktualisierung von Software.
  • Direkte Steuerung für zwei Orion Star™ Rührsonden (096019, separat erhältlich) gestatten das Mischen von Proben ohne Rührplatte
  • Im Lieferumfang enthaltener Elektrodenarm und neu entwickelte Sondenhalterung machen die Einführung und Platzierung der Sonden in den Proben leichter.
  • Im Lieferumfang enthaltener Universal-Netzadapter funktioniert mit fast jeder Stromquelle.
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 schützt vor Spritzwasser.
  • Drei Jahre Austauschgarantie für das Messgerät.
Bedienerfreundlich:
  • Eingabeaufforderungen in klarer Sprache
  • Softkeys mit Aktualisierung für einfache Auswahl
  • Die multilinguale Schnittstelle unterstützt Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR™ DO-Modul > VERSA STAR DO-Modul