Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Leitfähigkeits-Tischmessgerät
Mit diesem Leitfähigkeitstischmessgerät, das auf Leitfähigkeit, gesamtaufgelöste Feststoffe (TDS), Salzgehalt, Widerstand und Temperatur ausgelegt ist, erhalten Sie eine hohe Genauigkeit, erstklassige Leistung und ultimative Flexibilität.
2693.40 CHF - 3175.80 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS |
---|---|
Ausgänge | USB (2), RS 232 |
Measurement Modes | Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
Kompatible Sonden | 2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung |
Zellkonstante | 0,001 bis 199,9cm-1 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11631499
![]() |
Thermo Scientific™
VSTAR20 |
Meter with Cond. Module |
2693.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15611727
![]() |
Thermo Scientific™
VSTAR23 |
Meter with Pure Water Kit |
3175.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11641499
![]() |
Thermo Scientific™
VSTAR22 |
Meter with Standard Kit |
3115.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das als Tischgerät ausgeführte Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ mit Leitfähigkeitsmodul zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, ein Betriebsverhalten der Spitzenklasse und enorme Flexibilität aus. Lösen Sie die anspruchsvollsten Aufgaben zur Messung von Leitfähigkeit, TDS-Wert (Summe der gelösten Salze im Wasser, englische Bezeichnung: Total Dissolved Solids), Salinität, spezifischem Widerstand und Temperatur. Auf der brillanten Farbanzeige können Sie die Messwerte problemlos ablesen. Die vier Messkanäle sind anhand von austauschbaren Modulen an die konkrete Aufgabe anpassbar. Mit Hilfe der automatischen Einstellung des Messbereichs für die Leitfähigkeit und den umfangreichen Möglichkeiten einer Temperaturkompensation können Sie in kürzester Zeit verlässliche Ergebnisse erzielen. Protokollieren Sie bis zu 2000 Datensätze mit Zeit-/Datumsstempel und senden Sie die Daten an einen Drucker oder Computer.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte sind zur mühelosen Bewältigung besonders anspruchsvoller Anwendungen konzipiert. Dank vielfältiger Funktionen und Merkmale lässt sich Ihr Messgerätesystem optimal an wechselnde Anforderungen anpassen. Die Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte zeichnen sich durch austauschbare Messmodule aus, mit denen mehrere Anwender auf vier verschiedenen Kanälen individuelle Einstellungen für ihre besonderen Anforderungen speichern können. Dank der Anzeige mit besonderer Farbdarstellung und einstellbarer Textgröße lassen sich die Messwerte ganz einfach ablesen. Die Kalibrierung und Einrichtung des Messgeräts ist dank Anweisungen auf dem Bildschirm in verschiedenen regionalen Sprachen kein Geheimnis mehr. Das numerische Bedienfeld ermöglicht eine schnelle und einfache Dateneingabe.
- Die Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm zeigt Ihnen genau, wann Ihre Messwerte zur Verfügung stehen
- Zu den wählbaren Ablesemodi zählen Auto-Read zur Aufrechterhaltung eines stabilen Messwerts, Continuous zur Anzeige veränderlicher Messwerte, Timed zur Protokollierung der Daten in bestimmten Intervallen sowie Single-Shot zum Einfrieren eines Messwerts nach Erreichen einer bestimmten Wartezeit
- Akustische Alarme ertönen, wenn ein eingestellter Versatzwert erreicht, ein Grenzwert über- oder unterschritten wird oder ein Kalibrierungsintervall verstrichen ist
- Ihre bevorzugten Messwerteinstellungen lassen sich mithilfe zehn passwortgeschützter Verfahren pro Kanal ganz einfach abrufen, aktualisieren und ändern
- Zwei vom Messgerät gesteuerte Rührsonden ermöglichen ein einheitliches Mischen von Lösungen, lassen sich leicht positionieren und zwischen den Proben einfach abspülen
- Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 2000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Elektroden-, Proben- und Anwenderkennung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die 30 letzten Kalibrierungen pro Parameter
- Durch Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls während der Ablesung der Messwerte lässt sich die Integrität der Messung gewährleisten
- Der nichtflüchtige Speicher des Messgeräts gewährleistet den Schutz Ihrer Daten und Einstellungen selbst bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr
- Das Messgerät ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
- Das Gehäuse mit der Schutzart IP54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren
- Die Messgeräte sind gemäß CE, TÜV 3-in-1 sowie FCC Klasse A zertifiziert und verfügen über eine 3-Jahres-Ersatzgarantie
Mit Orion Versa Star Leitfähigkeitsmessmodul:
- Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit mit der Temperatur
- Die Option zur Bearbeitung von Kalibrierungen ermöglicht ein Festlegen individueller Punkte bei einer Leitfähigkeitskalibrierung mit bis zu sechs Punkten ohne eine vollständige Neukalibrierung
- Die automatische Messbereichsauswahl gewährleistet einheitliche Werte über den gesamten Messbereich ohne Neukalibrierung
- Lineare, nicht lineare, EP (USP) oder Temperaturkompensation bei Nichtleitfähigkeit bei Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C
- Die individuelle Einstellung der Messwerte ermöglicht die Anzeige des Kalibrierungsverlaufs. Durch Vereinfachung lässt sich der Leitfähigkeitsmesswert besonders groß anzeigen
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte verfügen über eine Systemzugriffsfunktion, die zur Gewährleistung der Datenintegrität einen unerwünschten Zugriff auf bestimmte Messgerätefunktionen wie Einstellung von Datum/Uhrzeit, Datenprotokollierung und Kalibrierungsprotokoll verhindern kann. Die Systemzugriffsfunktion lässt sich ganz einfach entsprechend den Anforderungen in Ihrem Labor aktivieren oder deaktivieren und gewährleistet so ultimative Flexibilität sowie Anwenderfreundlichkeit. Im aktivierten Zustand ermöglicht die Systemzugriffsfunktion das Zuweisen eines Systemadministrators sowie von bis zu zehn Anwenderkonten mit individuell anpassbarem Zugriff auf die Geräteeinstellungen, Messungseinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle. Mithilfe des Passwortschutzes lassen sich ausgewählte Funktionen des Messgerätes sichern, während andere Funktionen für alle Anwender zugänglich sind. Die Systemzugriffsfunktion ermöglicht die Anpassung des Zugriffs auf das Messgerät entsprechend Ihrer speziellen Sicherheits- und Datenerfassungsanforderungen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
0,001 bis 199,9cm-1 | |
6 | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
5, 10, 15, 20 und 25 °C | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,1 °C | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
Farbgrafikdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR) | |
1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
DC-Eingang: 9 VDC, 1 A | |
10 pro Kanal | |
Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
4 - anpassbar mit Modulen |
USB (2), RS 232 | |
2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung | |
Leitfähigkeit mit bearbeitbaren Kalibrierpunkten und Temperatur | |
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit | |
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
2 Ohm bis 100.0 MOhm | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
2000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
8-poliger MiniDIN-Anschluss (Leitfähigkeitssensor mit integrierter Temperaturmessung), zwei Eingänge für Rührer (Rührersonde) | |
IP 54 | |
28 x 24 x 10 cm (11 x 9.5 x 3.9 in.), mit Modulen ≤ 2 cm (0.8 in.) L u. H | |
2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu | |
1 Ohm oder 0,1 Megaohm, automatische Bereichswahl | |
Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten) | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle |