Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star T930 Ionentitrator und Kits
Wir haben unsere elektrochemische Kerntechnologie mit einem hochmodernen Dosiersystem integriert, um den Orion Star T930 Ionen-Titrator zu entwickeln, ein modernes, vereinfachtes automatisiertes System, mit dem Sie Titrationen einfacher, zuverlässiger und reproduzierbarer durchführen können als manuell.
5437.05 CHF - 5628.00 CHF
Spezifikation
Bürettenfunktionen | Automatische Spülzyklen zum Spülen und zur Abgabe diskreter Volumen mit Stufenlos-Option; übertrifft |
---|---|
Verfügbare Funktionen | Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung |
Genauigkeit (ISE) | ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist |
Genauigkeit (mV) | ± 0,2 mV |
Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,2 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15892097
![]() |
Thermo Scientific™
START9300 |
Ion PGM |
5437.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15802107
![]() |
Thermo Scientific™
START9301 |
Ion PGM |
5628.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie den Orion Star T930 Ionentitrator für die spezifische Titration von Ionenkonzentrationen, einschließlich Salz in Lebensmitteln, Chlorid in Trinkwasser und Abwasser, Ammoniak und Gesamt-Kjeldahl-Stickstoff (TKN) in Abwasser, Tenside in Verbraucherprodukten und Gesamtwasserhärte. Die Titrationsverfahren umfassen Äquivalenzpunkttitrationen und voreingestellte mV-Endpunkt-Titrationen sowie den MKA-Modus (Multiple Known Addition). Im MKA-Modus führt der Titrator eine automatische Kalibrierung und Berechnung der Probenkonzentration durch, indem Standardaliquote zur Probe hinzugefügt werden. Damit ist eine gesonderte Kalibrierung nicht mehr erforderlich und Matrixeffekte werden minimiert.
- Genaue und reproduzierbare Ergebnisse: Die Automatisierung des Titrationsarbeitsablaufs ermöglicht es, die Analyse jedes Mal mit den gleichen Einstellparametern und Berechnungen durchzuführen.
- Kürzere Einrichtungsdauer: Einmaliges Einrichten und Speichern der Parameter von Elektrode, Titriermittel und Titration anhand von Methoden.
- Höherer Labordurchsatz: Starten Sie die Titration und lassen Sie das Gerät unbeaufsichtigt laufen.
- Reduzierte Kosten und Ausfallzeiten: Leicht austauschbare Titratorteile minimieren wartungsbedingte Ausfallzeiten; gleichzeitig senken langlebige Elektroden die Betriebskosten.
- Sicheres Dokumentieren der Testergebnisse: Sehen Sie sich die Ergebnisse live, in der zusammenfassenden Tabelle und innerhalb des 100-Punkte-Datenprotokolls an
- Anwendungsdatenbank: Getestete und validierte vorprogrammierte Methoden können auf den Titrator geladen werden.
- Koppeln Sie den Titrator mit einer unserer Premium Orion ionenselektiven Elektroden oder entscheiden Sie sich für eines unserer vorkonfigurierten Sets aus Titrator und Elektrode zum günstigen Paketpreis
Spezifikation
Automatische Spülzyklen zum Spülen und zur Abgabe diskreter Volumen mit Stufenlos-Option; übertrifft | |
± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
± 0,2 °C | |
Benachrichtigungen über Abschluss des Titrationszyklus, maximales Volumen des Titrationsmittels, volles Datenprotokoll, fällige Kalibrierung, Wartungsaufforderung | |
Fester oder variabler Wert bei der Titration | |
Ionenkonzentration (ISE) und Temperatur | |
CE, TÜV 3-in-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010 | |
1 bis 5 Zyklen, Option zum Ausschluss von Zyklusergebnissen aus den Durchschnittsergebnissen und RSD-Berechnungen | |
Jeweils 100 Datensätze: Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung | |
1 bis 2 | |
IP 51 | |
ABS-Kunststoff | |
Bis zu 10 Methoden mit optionalem Passwortschutz; Import/Export-Methoden über USB-Stick | |
3 USB-Anschlüsse für Drucker, USB-Stick und Verbindungen für die Computersoftware | |
1 bis 3 | |
0,0001 bis 19990 | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
Min. 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (vom Anwender wählbar) | |
0,1 °C | |
5 vom Benutzer wählbare Geschwindigkeiten (250 bis 3700 U/min) | |
5 °C bis 40 °C | |
-5,0 °C° bis +100,0 °C° | |
Ja, mit nicht flüchtiger Pufferbatterie | |
Routinemäßig, schnell, sorgfältig oder benutzerdefiniert | |
Äquivalenzpunkt oder voreingestellter Endpunkt | |
Ja, mit USB-Stick | |
10” x 16” x 14”; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |
Probentitration, Standardisierung des Titrationsmittels, Kalibrierung und direkte Messung | |
± 0,2 mV | |
Multiple known addition (MKA); automatisierte Kalibrierung und Berechnung der Probenkonzentration durch Hinzufügen von Standardaliquoten zur Probe mit der Bürette | |
Ja, einstellbar | |
10 ml, 20 ml (mitgeliefert) oder 50 ml | |
1 bis 5 | |
1 | |
Export des Datenprotokolls als CSV- oder PDF-Datei, Kurz- oder Langform | |
Kapazitiver 5,7-Zoll-Farb-Touchscreen, Auflösung 640 x 480 | |
BNC-Anschluss (ionenselektive Elektrode), Stiftanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde) | |
Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Protokolle und Einstellungen | |
Orion Star T930 | |
0,5 % RSD, abhängig von den Umgebungs- und Handhabungsbedingungen | |
pH-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde, Rührersonde | |
-2000,0 bis +2000,0 mV | |
Der Bürettenantrieb verfügt über eine fortschrittliche Mikroschritt-Technologie, die 25.600 Mikroschritte pro Motorumdrehung zur reibungslosen und präzisen Positionierung der Bürette ermöglicht (über 2 Millionen Mikroschritte über den vollen Hubbereich der Bürette) | |
0,1 mV | |
Automatisch fortlaufend, manuell oder abgeschaltet | |
41 bis 104 °F | |
Optionale 1-Punkt-Offset-Kalibrierung | |
Manuell oder automatisch | |
Standardisierte Titration oder manuelle Eingabe der Konzentration | |
Ja, startet einen neuen Titrations-Arbeitsablauf | |
Direkt- oder Rücktitration | |
1 Jahre Austauschgarantie | |
100 – 240 V, 50/60 Hz |