Learn More
Thermo Scientific™ Titratorzubehör für die Orion Star T900 Serie
Minimieren Sie Wartungsausfallzeiten mit einfach zu installierenden Orion Star T900 Titrator-Ersatzteilen. Orion Star Titrator-Zubehör der T900-Serie erweitert die Funktionalität.
Marke:  Thermo Scientific™ START-B20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15892107
  • 539.69 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
Zubehör und Ersatzteile für den Orion Star T910 pH-Titrator, Orion Star T920 Redox Titrator, Orion Star T930 Ionentitrator und Orion Star T940 All-in-One-Titrator. Zur Erweiterung der Funktionalität Ihres Titrators und zur Minimierung des Wartungsaufwandes.
  • Wählen Sie austauschbare Büretten in den Größen von 10 ml, 20 ml oder 50 ml, um Ihren Titrator anzupassen
  • Ein Flaschenhalter schützt vor ungewolltem Verschütten des Titriermittels und kann flexibel auf der Laborbank platziert werden
  • Farbcodierte Schläuche und Anschlüsse erleichtern die Installation und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Star T900 Serie 20ml-Bürette
Titratorzubehör, Bürette
Orion Star T910 pH-Titrator, Orion Star T920 Redox-Titrator, Orion Star T930 Ionen-Titrator, Orion Star T940 All-in-One-Titrator
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water Research
    Aktionscode: 24139
    Gültig bis zum2025-08-21
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Titratorzubehör für die Orion Star T900 Serie >