Learn More
Thermo Scientific™ Titratorzubehör für die Orion Star T900 Serie
Minimieren Sie Wartungsausfallzeiten mit einfach zu installierenden Orion Star T900 Titrator-Ersatzteilen. Orion Star Titrator-Zubehör der T900-Serie erweitert die Funktionalität.
Marke:  Thermo Scientific™ START-TB2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15872127
  • 151.76 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
Zubehör und Ersatzteile für den Orion Star T910 pH-Titrator, Orion Star T920 Redox Titrator, Orion Star T930 Ionentitrator und Orion Star T940 All-in-One-Titrator. Zur Erweiterung der Funktionalität Ihres Titrators und zur Minimierung des Wartungsaufwandes.
  • Wählen Sie austauschbare Büretten in den Größen von 10 ml, 20 ml oder 50 ml, um Ihren Titrator anzupassen
  • Ein Flaschenhalter schützt vor ungewolltem Verschütten des Titriermittels und kann flexibel auf der Laborbank platziert werden
  • Farbcodierte Schläuche und Anschlüsse erleichtern die Installation und Wartung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion Star T900 Serie lichtblockierendes Schlauchkit, enthält je einen Schlauch Bürette zu Ventil, einen Schlauch Titrierkappe zu Ventil und einen Schlauch Spendersonde zu Ventil mit lichtblockierender Opazität
Titratorzubehör, Schläuche
Orion Star T910 pH-Titrator, Orion Star T920 Redox-Titrator, Orion Star T930 Ionen-Titrator, Orion Star T940 All-in-One-Titrator
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water Research
    Aktionscode: 24139
    Gültig bis zum2025-08-21
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Titratorzubehör für die Orion Star T900 Serie >