Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A325 Tragbares Multiparametermessgerät für pH-Wert/Leitfähigkeit
BIOPHARMA
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A325 Tragbaren pH-/Leitfähigkeits-Messgerät für eine hohe Leistung bei anspruchsvollen Tests im Außenbereich können Sie den pH-Wert, die Leitfähigkeit und die Temperatur präzise messen
1517.55 CHF - 2261.25 CHF
Spezifikation
Ausgänge USB, RS232
Netzteil Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003)
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,002
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11671479
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
STARA3250
Portable Meter
1517.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11681479
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
STARA3255
Portable Meter Kit
2261.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Star™ A325 Tragbares Multiparametermessgerät für pH-Wert/Leitfähigkeit