Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 tragbares pH-Messgerät
BIOPHARMA
Mit unserem tragbaren pH-Messgerät für erweiterte Feldanalysen mit Drucker- oder Computeranbindung können Sie den pH-, mV- und ORP-Wert sowie die Temperatur zuverlässig messen.
Marke:  Thermo Scientific™ STARA2210
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11631469
  • 733.65 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das tragbare Thermo Scientific™ Orion™ Star A221 pH-Messgerät ermöglicht eine präzise und zuverlässige Messung von pH-Werten und stellt für ein breites Anwendungsspektrum und anspruchsvolle pH-Analysen im Außendienst die ideale Lösung dar. Bis zu 5-Punkt-pH-Kalibrierung und Erfassung von bis zu 1000 Datensätzen mit Zeit-/Datumsstempel. Problemlose Übertragung von Kalibrier- und Datenprotokollen per USB-Stick oder RS232 an einen Drucker oder Computer mit Hilfe der kostenlos herunterladbaren Orion™ Star Com Software. Das wasserfeste, robuste und langlebige Gerät mit einem Gehäuse der Schutzart IP67 eignet sich besonders für Arbeiten im Freien.
Gehen Sie bei Ihren Messungen kein Risiko ein, wenn Sie Proben außerhalb des Labors analysieren. Die tragbaren Orion Star A221 pH-Messgeräte bieten Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie benötigen – in einem anwenderfreundlichen Paket, das auf Ihre Anforderungen an pH-Tests zugeschnitten ist. Dieses wasserdichte Messgerät zeigt Ihnen während der Messung alle wichtigen Daten an, z. B. die Temperatur, das Datum und die Uhrzeit, die Anzeigeart, die Messbeständigkeit, die aktiven Kalibrierungsdaten sowie den Status der Stromquelle.
  • Messung des pH-, MV-, relativen mV- oder ORP-Werts sowie der Temperatur
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
  • Erfassen Sie wichtige Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert und Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern
  • Datenprotokoll sowie Datum und Uhrzeit für bis zu 1.000 Messwertsätze
  • Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
  • Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
  • 3 Jahre Austauschgarantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universalnetzteil 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V AC (separat erhältlich, Kat.-1010003)
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Alarm bei fälliger Kalibrierung (festgelegt auf 12 Stunden)
800 Stunden
pH-Wert, rel. mV (RmV) und Temperatur
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
1000 mit Datum und Uhrzeit
1
IP 67
±2000,0 mV
0,1/0,01/0,001
Star A221 pH-Messgerät, 4 AA-Batterien, Computerkabel
Gehäuse 7.000pH
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Orion Star A221 tragbares Messgerät zur Messung von pH/mV/RmV/ORP/Temperatur
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperatursonde (separat erhältlich)
±2000,0 mV
5 bis 85%, nicht kondensierend
Smart Stability und Smart Averaging
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
1-Messwert-Temperaturabgleich/-kalibrierung
0,1 °C, 0,1 °F
3 Jahre Messgerät
1,2 lb.
USB, RS-232
±0,002
Ja, auswählbar
4 x AA
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Orion Star A221 Tragbares pH-Messgerät
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP with Temperature
-2.000 bis 20.000 pH
-5,0°bis +105,0 °C
BNC (pH), Mini-DIN, 8-polig (Temperatur), Referenz-US-Standardanschluss
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-Messmodus und manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung
10 pro Kanal mit Kennwortschutz
4 Batterien Typ AA (mitgeliefert) oder Universalnetzteil (separat erhältlich)
Portable pH Meter
±2000,0 mV
0,1mV
±0,1 °C
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
22,0 bis 221,0 °F
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
24 cm x 10 cm x 6.5 cm (9.5 in. x 3.9 in. x 2.6 in.)
0,5 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 tragbares pH-Messgerät > Nur tragbares pH-/mV-/Temperatur-Messgerät