Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A215 Multiparameter-Tischmessgerät für pH/Leitfähigkeit
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A215 pH-/Leitfähigkeitstischmessgerät für erweiterte Laboranalysen mit Schnittstelle können Sie den pH-Wert, die Leitfähigkeit und Temperatur zuverlässig messen
Marke: Thermo Scientific™ STARA2150
1665.78 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A215 Tischmessgerät für pH-Wert und Leitfähigkeit können Sie den pH-Wert, mV, den ORP-Wert, die Leitfähigkeit, den TDS(Total Dissolved Solids)-Wert, die Salinität, den Widerstand und die Temperatur präzise und zuverlässig aufzeichnen – ideal für eine Vielzahl an Anwendungen und die erweiterte Leitfähigkeitsanalyse im Labor. Dank der zwei Kanäle können Sie den pH-Wert und die Leitfähigkeit gleichzeitig messen oder sich beide Kanäle separat anzeigen lassen. Nehmen Sie Kalibrierungen mit bis zu 5 Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle einfach über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer.
Thermo Scientific Orion Star A215 Leitfähigkeitstischmessgeräte sind anwenderfreundliche, zuverlässige Labormessgeräte mit erweiterten Produktmerkmalen und Funktionen. Dank wählbarer Lesemodi und einer Messbeständigkeitsanzeige sind Sie flexibel und haben Ihre Messungen im Griff. Während der Messung werden Ihnen alle wichtigen Daten angezeigt, einschließlich der Temperatur, des Datums und der Uhrzeit, der Anzeigeart, der Messbeständigkeit, der aktiven Kalibrierungsdaten und des Symbols für den Elektrodenzustand. Anweisungen zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm können in mehreren Landessprachen angezeigt werden. Neue Sprachen werden durch Software-Updates hinzugefügt.
Die Navigation ist schnell und einfach – dank einer umfangreichen Tastatur mit menüspezifischen Funktionstasten, Scroll-/Schnelltasten mit Doppelfunktion, Ein-/Aus-Tasten sowie Tasten zum Messen, Rühren und für die Protokollansicht, durch die eine einfache Bedienung ermöglicht wird. Alle Einrichtungsmenüs befinden sich an einem Ort, auf den Sie mithilfe einer einzigen Schnelltaste direkt zugreifen können. Somit können Sie die Mess- und Geräteeinstellungen schnell aufrufen, beurteilen und ändern.
- Vereint den Komfort mit den Vorteilen eines pH-Wert/Leitfähigkeitsmessgeräts in einem einzigen anwenderfreundlichen System
- Messen Sie den pH-, mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die Temperatur auf Kanal Eins und die Leifähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die Temperatur auf Kanal Zwei
- Lassen Sie sich einzelne Messungen im Vollbildmodus anzeigen oder schalten Sie schnell auf die geteilte Bildschirmanzeige um, um sich zwei Messungen zur gleichen Zeit anzeigen zu lassen
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST- oder DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu fünf Punkten vor
- Dank der Bearbeitungsmöglichkeiten der Kalibrierung können einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden
- Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messwerte, ohne dass eine Rekalibrierung notwendig ist
- Setzen Sie lineare, nicht lineare, EP (USP)- oder Temperaturausgleiche ohne Leitfähigkeit mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C ein.
- Die informative, leicht ablesbare Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eindeutigen Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung
- Erfassung wichtiger Messwerte mit einer Messbeständigkeitsanzeige und wählbaren Lesemodi — Auto-Read speichert den dauerhaften Messwert, Continuous zeigt die Messwerte, die sich durch die Speicheroption ändern, und Timed zeichnet Daten in festgelegten Intervallen auf
- Dank der Rührsonde (Katalognummer 096019), die durch das Messgerät gesteuert wird, sind keine Magnetstäbe mehr notwendig, um Lösungen einheitlich zu vermischen
- Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Proben- und Anwenderidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten zehn Kalibrierungen
- Ihre Daten und Einstellungen sind dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall geschützt
- Die Orion Star Com Software erleichtert die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Flexible Energieversorgung durch Universalnetzteil oder optionale AA-Batterien
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
- Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
Spezifikation
Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. 1010003) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS | |
±0,002 | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
800 h | |
pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, relative mV (RmV), ORP, Leitfähigkeit mit Kalibrierbearbeitungsoption | |
Max. 5 | |
0,001 bis 199,9cm-1 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Orion Star A215 pH/Leitfähigkeits-Tischmessgerät mit Stativ | |
LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung | |
pH, mV, relative mV (RMV) oder ORP mit Temperatur; Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstandsfähigkeit mit, mV, ORP, pH, Relative mV, Resistivity with Temperature, Salinity, TDS | |
±2000,0 mV | |
2 Ohm bis 100,0 MOhm | |
0,001 bis 200,0 ppm | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), US-Standardanschluss (Referenzelektrode),8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde) | |
Umfangreich mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read- und zeitgesteuerten Messmodus sowie manuelle Datenprotokollierung im Modus für kontinuierliche Messung | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Universalnetzteil (mitgeliefert) oder 4 Batterien Typ AA (separat zu erwerben) | |
±2000.0 mV | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,1mV | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit Warnung) oder aus | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 Jahre Messgerät | |
2 lb. |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Ja, auswählbar | |
4 AA (separat erhältlich) | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
1 bis 5 | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
2000 mit Datum und Uhrzeit | |
2 | |
IP 54 | |
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm | |
-2,000 bis 20,000 | |
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt | |
0,1/0,01/0,001 | |
Star A215 pH/Leitfähigkeits-Messgerät, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckte Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat des Messgeräts | |
Gehäuse 7.000pH | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch über ein Software-Update verfügbar | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Orion Star A215 Tischmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstand/Temperatur | |
Meter | |
±2000.0 mV | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
1 Ohm oder 0,1 MOhm, automatische Messbereichsauswahl | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
±0,1 °C | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
5, 10, 15, 20 und 25 °C | |
22,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 in x 7,1 in x 4,3 in) | |
0,9 kg |
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
67Stunden
4Minuten
53Sekunden
36Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %