Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A215 Multiparameter-Tischmessgerät für pH/Leitfähigkeit
BIOPHARMA
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A215 pH-/Leitfähigkeitstischmessgerät für erweiterte Laboranalysen mit Schnittstelle können Sie den pH-Wert, die Leitfähigkeit und Temperatur zuverlässig messen
Marke:  Thermo Scientific™ STARA2155
2603.77 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11601469
  • 2914.50 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Product Guides
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Star™ A215 Multiparameter-Tischmessgerät für pH/Leitfähigkeit > Orion Star A215 Tischmessgerät-Kit