Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 Tragbares pH-Messgerät
BIOPHARMA
Mit unserem tragbaren pH-Messgerät, einem anwenderfreundlichen Messgerät für einfache Feldtests, können Sie einfache pH- und Temperaturmessungen durchführen
597.98 CHF - 924.60 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) ±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert
Genauigkeit (pH) ±0,01
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Angaben zur Datenverwaltung Interner Datenpunktspeicher
Ausgänge Keine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11601449
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
STARA1210
Portable pH Meter
597.98 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11611449
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
STARA1215
Portable pH Meter Standard Kit
924.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 tragbaren pH-Messgerät, einem anwenderfreundlichen und kostengünstigen Messgerät für einfache pH-Analysen im Außenbereich, können Sie einfache, routinemäßige pH-, mV- und Temperaturmessungen durchführen. Nehmen Sie pH-Kalibrierungen mit bis zu drei Punkten vor und rufen Sie Kalibrierungspunkte und die Steilheit der Kalibrierung einfach ab. Dank der einfachen Tastaturbelegung und Bildschirmanweisungen lassen sich die Einrichtungsmenüs einfach steuern und konsistente Kalibrierungen gewährleisten. Dieses wasserdichte Messgerät verfügt über ein Gehäuse der Schutzart IP67 zum sicheren Schutz in Außenbereichen.
Thermo Scientific Orion Star A121 Tragbare pH-Messgeräte sind eine einfache, preiswerte Lösung für Ihre routinemäßigen Probenanalysen im Außenbereich. Mit ihrer hervorgehobenen Messtaste, ihren wählbaren Lesemodi und ihrer Messbeständigkeitsanzeige liefern Ihnen unsere einfachen Orion Star A121 pH-Messgeräte Messwerte, denen Sie vertrauen können – und das zu einem attraktiven Preis.
  • Messen Sie den pH-, mV- oder den relativen mV-Wert zusammen mit der Temperatur
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Puffer-Erkennung oder manuellen Puffer-Eingabe pH-Kalibrierungen mit bis zu drei Punkten vor
  • Die wesentlichen Messungen werden auf der vereinfachten, leicht ablesbaren Anzeige durch ein Symbol für die Temperatur, die Stabilität und den Zustand der Elektroden angezeigt
  • Anwenderfreundliche Bedienung mit einfachen Bildschirmanweisungen zur Kalibrierung
  • Einfache Abrufbarkeit der Kalibrierungsdaten zur Verfahrensüberprüfung
  • Dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers bleiben 50 Werte des internen Datenprotokolls sowie die Geräteeinstellungen selbst bei Stromausfall erhalten
  • Flexible Energieversorgung durch AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP67 ist wasserdicht und somit auch beim Einsatz in rauen Außenbereichen sicher geschützt
  • Die Messgeräte-Kits verfügen über ein Hartschalengehäuse und Schutzhülsen für die Elektrodenhalter, einen verstellbaren Handgelenk-/Tragegurt sowie ein integriertes Messgerätestativ
  • Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsarbeiten:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 Tragbares pH-Messgerät