Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS ™ Ultra Wartungsarme pH-/ ATC- Triode- Einstabmessketten
Messen Sie pH-Wert und Temperatur in Proben mit diesen wartungsarmen, pH/ATC Kombinationselektroden.
500.49 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma | Glaskapillare |
---|---|
Material | Robuster Epoxidkörper, gefüllt mit wartungsarmem Gel |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
Typ | pH/ATC-Kombinationselektrode |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11839221
|
Thermo Scientific™
8107BNUMD |
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN | 1 m |
500.49 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11849221
|
Thermo Scientific™
8107UWMMD |
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN | 3m |
517.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15950377
|
Thermo Scientific™
8107BNURCA |
Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA | 1 m | N/A | ||||||
Beschreibung
Erhöhen Sie die Genauigkeit Ihrer Messwerte mit den Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ wartungsarmen pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden. Diese Kombinationselektroden verfügen über einen pH-Sensor, der bei unterschiedlichen Probentemperaturen hervorragende Leistung liefert. Sie vereinen die Stabilität, Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit der ROSS Ultra-Linie mit integrierter Temperaturmessung. Orion ROSS Elektroden enthalten kein Silber oder Silberchlorid. Sie verfügen über ein Doppel-Diaphragma-Design, das die Proben vor Kontamination schützt und die Kompatibilität der Elektroden mit TRIS-Puffern herstellt.
Messung von pH-Wert und Temperatur mit einer wartungsarmen Elektrode
Proben mit niedriger Ionenstärke, wie z. B. sauberes Wasser, stellen eine Herausforderung für die Leistung der pH-Elektroden dar. Träge Reaktion, schlechte Genauigkeit und Drift sind häufig. Die Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-Elektrode reagiert innerhalb einer Minute und liefert eine konstante, genaue Messung.
Schließen Sie Ihre pH-Messungen schneller ab. Erhalten Sie eine lange, wartungsfreie Lebensdauer der Elektroden durch das spezielle Long-Life-Gel und die innovative Konstruktion des Kapillarglas-Diaphragmas. Behalten Sie die Probenintegrität auch in TRIS-Puffern bei; ROSS-Elektroden mit Doppeldiaphragma enthalten kein Silber, das sich an biologische Proben binden kann. Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.
Kompatibel mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräten sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräten.
Zielmärkte:
- Pharmazeutische/Biopharmazeutische Industrie
- Lebensmittelherstellung
- Akademische/staatliche Einrichtungen
- Umwelt
Anwendungen:
- Qualitätskontrolle
- Forschung
- Mehrzweck
Gewährleistung: 18 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 24 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was eher eintritt
Spezifikation
Glaskapillare | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
ROSS | |
0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung | |
18 Monate | |
12 mm |
Robuster Epoxidkörper, gefüllt mit wartungsarmem Gel | |
0 °C bis 80 °C | |
Nicht erforderlich | |
7 | |
0.01 | |
120 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.