Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pH/ATC-Kombinationselektroden aus Glas
Kombinieren Sie schnelles Temperaturverhalten mit Stabilität und Präzision bei der Verwendung dieser Orion ROSS Ultra Glass Triode pH/ATC-Kombinationselektroden.
Marke:  Thermo Scientific™ 8302BNURCA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16690713
  • 551.75 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kombinieren Sie ein schnelles Temperaturverhalten mit Stabilität und Präzision bei der Verwendung dieser Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pH-Elektroden. Sie vereinen die Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit der ROSS Ultra-Linie mit integrierter Temperaturmessung. Kein Warten mehr auf die Stabilisierung von pH-Messwerten, wenn Sie Proben mit unterschiedlichen Temperaturen messen. Orion ROSS Elektroden enthalten kein Silber oder Silberchlorid. Sie verfügen über ein Doppel-Diaphragma-Design, das die Proben vor Kontamination schützt und die Kompatibilität der Elektroden mit TRIS-Puffern herstellt.
Messen Sie pH-Wert und Temperatur mit nur einer Elektrode
Für schnellere pH-Wertmessungen. Unsere ROSS Ultra Triode pH-Elektroden bieten mehr Flexibilität, Genauigkeit und Präzision, um Ihren Anforderungen an pH-Messungen gerecht zu werden. Diese Elektroden mit integrierten Temperatursensoren sind eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen. Kompatibel mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräten sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräten.
Zielmärkte:
  • Pharmazeutik
  • Lebensmittelherstellung
  • Akademische/staatliche Einrichtungen
  • Umwelt
Anwendungen:
  • Qualitätskontrolle
  • Forschung
  • Mehrzweck
Gewährleistung: 24 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 36 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was eher eintritt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion ROSS Ultra Triode pH/ATC-Kombinationselektroden aus Glas mit BNC- und RCA-Anschluss sowie 1 m langem Kabel
Keramik
0 bis 14
pH/ATC-Kombinationselektrode
Mettler Toledo pH-Messgeräte, Serien Five und Seven
7
0,01
120 mm
12 mm
Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA
Chemikalienbeständiger Glasschaft
0 °C bis 100 °C
3 M KCl Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007)
ROSS
0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung
2 Jahre
1 m
Dokumentation
Application Notes
Brochures
Manuals
Specification Sheets
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pH/ATC-Kombinationselektroden aus Glas > Mit BNC- und RCA-Verbindungsstück; zur Verwendung mit Mettler Toledo pH-Messgeräten der Serien 5 und 7
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.