Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Widerstandskits und Zubehör
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitswiderstandskit können Sie die Leistungsfähigkeit der Versa Star Leitfähigkeitsmessgeräte und der Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Star A mit 8-poligen MiniDIN Verbindungsstücken überprüfen
Marke: Thermo Scientific™ 013017
Beschreibung
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific Orion Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör durch. Verwenden Sie das Leitfähigkeitskalibrierungs-Widerstandskit, um die Leistung unserer Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Versa Star, Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Star A und der Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Star zu überprüfen. Alle Leitfähigkeitskalibrierungskits verfügen über sechs Widerstände, durch die nominale Leitfähigkeitswerte zwischen 1 μS und 100 mS simuliert werden, sowie 8-polige MiniDIN Verbindungsstücke.
Leitfähigkeitsstandards
- NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
- Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
- Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
Spezifikation
Ersatz-Durchflusszelle aus Glas | |
Leitfähigkeitssonden (013016MD, 013016A und 013016D) | |
Flüssigkeitsumspülte Durchflusszelle | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.