Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Widerstandskits und Zubehör
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitswiderstandskit können Sie die Leistungsfähigkeit der Versa Star Leitfähigkeitsmessgeräte und der Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Star A mit 8-poligen MiniDIN Verbindungsstücken überprüfen
Marke: Thermo Scientific™ 1010001
658.17 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific Orion Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör durch. Verwenden Sie das Leitfähigkeitskalibrierungs-Widerstandskit, um die Leistung unserer Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Versa Star, Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Star A und der Leitfähigkeitsmessgeräte der Serie Star zu überprüfen. Alle Leitfähigkeitskalibrierungskits verfügen über sechs Widerstände, durch die nominale Leitfähigkeitswerte zwischen 1 μS und 100 mS simuliert werden, sowie 8-polige MiniDIN Verbindungsstücke.
Leitfähigkeitsstandards
- NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
- Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
- Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
Spezifikation
Widerstands-Kit zur Kalibrierung der Leitfähigkeit mit 8-poliger MiniDIN-Verbindung | |
3-Star Leitfähigkeitsmessgerät|4-Star pH/Leitfähigkeitsmessgerät|5-Star pH/DO/Leitfähigkeitsmessgerät|5-Star pH/ISE/DO/Leitfähigkeitsmessgerät | |
Leitfähigkeitszellen-Kalibrier-Widerstandskit | |
Conductivity Calibration |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Neue Deals für sauberes Wasser
Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water ResearchAktionscode: 24139Gültig bis zum: 2025-08-21
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.