Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden
Mit diesen Redox/ORP/Temp Elektroden können Sie ORP und Temperatur gleichzeitig ohne separate Referenzelektrode in einem einzigen Fall messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9179BNMD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11732857
  • 475.37 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion kombinierte Redox-/ORP-/Temperatur-Elektroden dienen zur Messung des REDOX-Potenzials und der Temperatur und umfassen einen Platin REDOX-Sensor, ein internes Ag/AgCl Referenzsystem und einen eingebauten Thermistor.
Effiziente gleichzeitige Bestimmung des REFOX-Zustandes und der Temperatur ohne separate Referenzelektrode mit einer einzigen Messung. Eingebauter Thermistor, adaptiert für die automatische Temperaturkompensation (ATC).
Eigenschaften:
  • Lieferbar entweder als wartungsarme oder als wiederauffüllbare Epoxidharz-Triode
  • Eingebauter Thermistor zur automatischen Temperaturkompensation (ATC)
  • Nicht geeignet für die amperometrische oder coulometrische Titration, wie z. B. die Karl-Fischer-Titration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Triode aus Epoxidharz mit geringem Wartungsaufwand
Epoxid
Orion Star Serie Messgeräte
Redox/ORP/Temperatur-Elektrode
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
    • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
      Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Manuals
      Zertifikate
      Aktionen
      Aktionen
      • Mehrere Hersteller
        Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
        Aktionscode: 25081
        Gültig bis zum2025-12-31
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24156
        Gültig bis zum2025-06-30
        Tage
        37
        Stunden
        6
        Minuten
        54
        Sekunden
        21
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      • Mehrere Hersteller
        Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
        Aktionscode: 24135
        Gültig bis zum2025-07-13
        Tage
        51
        Stunden
        6
        Minuten
        54
        Sekunden
        21
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Orion™ REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden > 9179BNMD; wartungsfreie Epoxidharz-Triode
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.