Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden
Mit diesen Redox/ORP/Temp Elektroden können Sie ORP und Temperatur gleichzeitig ohne separate Referenzelektrode in einem einzigen Fall messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 9179BN
414.36 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10691033
  • 436.17 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion kombinierte Redox-/ORP-/Temperatur-Elektroden dienen zur Messung des REDOX-Potenzials und der Temperatur und umfassen einen Platin REDOX-Sensor, ein internes Ag/AgCl Referenzsystem und einen eingebauten Thermistor.
Effiziente gleichzeitige Bestimmung des REFOX-Zustandes und der Temperatur ohne separate Referenzelektrode mit einer einzigen Messung. Eingebauter Thermistor, adaptiert für die automatische Temperaturkompensation (ATC).
Eigenschaften:
  • Lieferbar entweder als wartungsarme oder als wiederauffüllbare Epoxidharz-Triode
  • Eingebauter Thermistor zur automatischen Temperaturkompensation (ATC)
  • Nicht geeignet für die amperometrische oder coulometrische Titration, wie z. B. die Karl-Fischer-Titration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Triode aus Epoxidharz mit geringem Wartungsaufwand
Epoxid
Orion A+ Serie Messgeräte
Redox/ORP/Temperatur-Elektrode
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ REDOX-/ORP-/Temperatur-Elektroden > Redox/ORP/Temperatur-Elektrode
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.