Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodenwartungskits für Messgeräte für gelösten Sauerstoff
Mit diesen speziellen Kits zur Sondenwartung können Sie eine optimale Leistung von Sonden mit gelöstem Sauerstoff gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ 080513
274.02 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Tragen Sie dazu bei, die optimale Leistung der polarographischen Orion-Sonden mit den Thermo Scientific™ Orion™-Sonden-Wartungskits für Gelöstsauerstoff-Messgeräte sicherzustellen, die Elektrolytlösung, Polierscheibe und zwei Membrankappen enthalten.
Garantie: Direkt aus der Verpackung.
Spezifikation
Wartungsset für Sonden | |
Sonde und Messgerät für gelösten Sauerstoff | |
Zubehör für Sonden für gelösten Sauerstoff | |
2 Membrankappen, Elektrolytlösung und Polierpapier |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.