Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden
Verwenden Sie für pH-Elektroden und Referenzelektroden Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden.
Marke:  Thermo Scientific™ 900011
144.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707797
  • 151.76 CHF / 5 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific Orion Fülllösung für pH-Elektroden und Referenzelektroden. Versand in fünf 2 Unzen- (5 x 60 ml)-Flaschen.
Klicken Sie bitte hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS und Dateien mit Analysezertifikaten für Thermo Scientific™ Orion Lösungen herunterzuladen
  • Die ROSS™ Fülllösung (810007) darf nur mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden verwendet werden, um eine Beschädigung der ROSS-Elektroden zu verhindern
  • Wenn die Single-Junction-Referenzelektrode (900100) oder die Double-Junction-Referenzelektrode (900200) mit Orion ionenselektiven Elektroden (ISE) verwendet werden, kann die empfohlenen ISE-Fülllösung aus dem ISE-Benutzerhandbuch entnommen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard-, Spezial- und PerpHecT Ag/AgCl Elektroden, auffüllbare Green und Micro pH-Elektroden mit Einfach-Diaphragma, ORP-Elektroden
Fülllösungen für pH-Elektroden
Flasche
Verwenden Sie mit ROSS™ und ROSS Ultra™ pH-Elektroden nur die ROSS Fülllösung (810007), um eine Beschädigung der ROSS Elektroden zu vermeiden.
Befüllung
60 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCP1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number900011
ChargennummerCS1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number900011
ChargennummerCV1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number900011
ChargennummerCV1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number900011
ChargennummerCZ1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number900011
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösung für pH-Elektroden > Für nachfüllbare, grüne Mikro-pH-Elektroden, ORP-Elektroden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.