Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Marke:  Thermo Scientific™ 9100CB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752797
  • 233.16 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Lagerungslösung für pH-Elektroden, 19 l-Cubitainer (5 Gallonen)
Lagerungslösung für pH-Elektroden
Cubitainer
pH-Elektrode
Gewährleisten, dass pH-Elektroden auch nach einer längeren Lagerung, einer Lagerung über Nacht und nach verschiedenen Probennahmen noch ordnungsgemäß arbeiten
19 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerDZ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number9100CB
ChargennummerCP1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number9100CB
ChargennummerCQ1B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number9100CB
ChargennummerCO1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number9100CB
ChargennummerCS1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number9100CB
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions > Lagerungslösung für pH-Elektroden, 5 Gallonen (19 l) Cubitainer
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.