Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen
Führen Sie präzise, reproduzierbare Kalibrierungen von pH-Werten mit den farbcodierten Pufferflaschen durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 910105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772797
  • 29.35 CHF / 475 Milliliter
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit farbcodierten Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen können Sie genaue und reproduzierbare pH-Kalibrierungen durchführen. Die Flaschen mit pH-Pufferlösung mit den pH-Werten 4.01, 5.00, 7.00 und 10.01 sind zum Gewährleisten einer einfachen Handhabung farbcodiert. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
Auf den Etiketten aller Orion™ pH-Pufferflaschen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen und die NIST™-Rückverfolgbarkeit abgebildet. Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
  • Die Pufferlösung pH 4,01 ist pink
  • Die Pufferlösung pH 5,00 ist orange
  • Die Pufferlösung pH 7,00 ist gelb
  • Die Pufferlösung pH 10,01 ist blau
Die Pufferlösungen sind in 475 ml-Flaschen, als tragbarer 5er-Pack mit 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.), praktischen All-in-One-Pufferkits, 19 l (5 Gallonen) Containern und Einwegbeutel lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH Buffer, bottles
Orion pH 5.00 buffer, color-coded orange, 475mL bottle
pH -Messgerät und Elektrode
Flüssigkeit
Pufferlösung
Flasche
Orange
für präzise, reproduzierbare pH-Kalibrierungen
5.00 ± 0.02 pH
475 mL
Wasser, Kaliumhydrogenphthalat, FD und C Rot #40, Methylparaben, FD und C Gelb #5, Natriumhydroxid
Yes
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerDZ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number910105
ChargennummerCQ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number910105
ChargennummerCV1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog Number910105
ChargennummerCZ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number910105
ChargennummerBQ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number910105
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Pufferflaschen > pH-5,00-Puffer, orange farbkodiert, 475 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.