Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH-Elektrode mit niedrigem Widerstand, mit wasserfestem BNC-Anschluss
Thermo Scientific™ Orion™ 9162BNWP pH-Elektroden mit niedrigem Widerstand eignen sich für viskose Lösungen.
Marke: Thermo Scientific™ 9162BNWP
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ 9162BNWP pH-Elektroden mit niedrigem Widerstand eignen sich für viskose Lösungen. Die Elektrode enthält Silber-/Silberchlorid-Referenzen, die aufgrund ihrer Genauigkeit und des breiten Temperaturbereichs überall eingesetzt werden.
- Material: Glaskörper
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0° bis 90 °C
- Bezugssystem: Ag/AgCl
- pH-Genauigkeit: 0.02
- Abmessungen: 110 × 12 mm
- Durchmesser der Verschlusskappe: 16 mm
- Robuste Kugel, einfach zu reinigen
Spezifikation
Mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück | |
Glasschaft | |
0 °C° bis 90 °C° | |
Orion pH-Messgerät | |
0.02 | |
12 mm |
BNC-Anschluss | |
0 bis 14 | |
Halbzellenelektrode, geringer Widerstand, BNC-Verbindungsstück | |
Ag/AgCl | |
110 mm | |
16 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.