Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Blei-Elektroden
Mit diesen Bleielektroden können Sie Blei-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
1296.45 CHF - 1688.40 CHF
Spezifikation
Abweichung | Driftfreie Potenziale |
---|---|
Diaphragma | Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität |
Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE-Messgeräte |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10191251
|
Thermo Scientific™
9482BN |
BNC-Anschluss |
1507.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10479102
|
Thermo Scientific™
9482SC |
Schraubverschluss |
1688.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10587401
|
Thermo Scientific™
9682BNWP |
BNC, wasserdicht |
1296.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9482BN Blei- Halbzelle und der Orion 9682BNWP SureFlow Blei-Elektrode aus der Ionplus Serie können Bleiionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9682BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten SureFlow- Referenzelektrode.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.- Das freiströmende SureFlow- Diaphragma gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
- In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann das SureFlow- Diaphragma durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
- Die Blei- Halbzelle, zusammen mit der Orion 900200 Doppel-Diaphragma- Referenzelektrode verwendet, bietet die Vorteile eines SureFlow- Diaphragmas.
- Katalognummern der Kalibrierstandards: 948206 - 0,1 M Pb(CIO4)2; 948207 - 0,1 M Na2SO4
- Erforderliche ISA Katalognummern: Siehe Gebrauchsanweisung
Spezifikation
Driftfreie Potenziale | |
Sure-Flow™ Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität | |
ISE-Messgeräte |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.