Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Tisch-pH-Meter
Das Orion Lab Star PH111 Tisch-pH-Meter misst pH oder ORP mit mV und Temperatur, verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display für eine einfache Ablesbarkeit und bietet eine kleine Stellfläche, um Platz zu sparen. Das Orion Lab Star pH-Meter ist ideal für vereinfachte, budgetfreundliche Labortests und Datenaufzeichnungen.
820.08 CHF - 1306.50 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert |
---|---|
Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,3 °C/± 0,5 °F |
Angaben zur Datenverwaltung | Übertragung einzelner oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer |
Ausgänge | Computer oder Drucker (STARA-106) |
Measurement Modes | pH-Wert mit mV und Temperatur, relative mV (RmV) mit mV und Temperatur, ORP with mV and Temperature |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17731849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1110 |
pH/mV Meter with Stand | N/A | |||||||
17741849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1115 |
pH/mV Meter Standard Kit |
1170.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17751849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1116 |
pH/mV Meter Bio Kit |
1206.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17761849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1117 |
pH/mV Meter Low Main. Bio Kit | N/A | |||||||
17771849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1118 |
pH/mV Meter Difficult Sample Kit |
1306.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Discover the award-winning Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter. Measure pH or ORP simultaneously with mV and temperature. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when pH meter and ORP meter readings are complete. View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Orion Lab Star PH111 pH Meter Features
- Budget-friendly pH meter for simplified pH and ORP testing
- Display shows pH, mV and temperature simultaneously for accurate data recording
- Measure -2.000 to 18.000 pH, -2000.0 to +2000.0 mV and -5.0 to 105.0 °C or 23.0 to 221.0 °F to ensure comprehensive measurement capabilities
- Perform one to five point pH calibrations, one point ORP calibrations and one point temperature adjustment calibrations for proficient SOP compliance
- Large 5 inch backlit display makes viewing and recording measurements easy
- Small meter footprint saves valuable bench space in your lab
- Onscreen stabilizing and ready indicators help identify when readings are complete
- pH electrode condition icon helps ensure reliable electrode performance
- Date and time data stamped data and calibration logs support GLP compliance
- View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp to ensure accurate, reproducible measurements
- Use 500-point data log with date and time stamp to record key measurements
- Output data and calibration logs to a printer or computer for long-term data storage
Meter and Meter Kits
- LSTAR1110 is the pH meter and stand option, which allows you to purchase your pH electrode separately
- LSTAR1115 is the standard pH meter kit option, for common pH samples such as drinking water, tap water, buffers (non-TRIS) and general purpose student use
- LSTAR1116 is the easy-to-clean bio pH meter kit option, for pH samples containing TRIS buffers, proteins, sulfides, halides or other components that can interfere with silver-chloride; included refillable pH electrode is easy-to-clean and restore
- LSTAR1117 is the low-maintenance bio pH meter kit option, for pH samples containing TRIS buffers, proteins, sulfides, halides or other components that can interfere with silver-chloride; included gel-filled pH electrode is low-maintenance and easy to operate
- LSTAR1118 is the difficult sample pH meter kit option, for pH samples that are thick, viscous or semi-solid including foods, beverages, wastewaters, emulsions, soils, slurries, suspended solids or sludges
Spezifikation
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
Übertragung einzelner oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
pH-Wert mit mV und Temperatur, relative mV (RmV) mit mV und Temperatur, ORP with mV and Temperature | |
-2,000 bis 18,000 | |
1 bis 5 Punkte | |
±2000,0 mV mit ±250 mV-Offset | |
1 (ORP) | |
23,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
LCD, 5 Zoll, mit Hintergrundbeleuchtung | |
Nicht flüchtig | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Messmodus | |
BNC für pH-Wert oder ORP, 8-poliges MiniDIN für ATC | |
IP 54 | |
700 Gramm | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät |
± 0,3 °C/± 0,5 °F | |
Computer oder Drucker (STARA-106) | |
pH-Wert, Redoxpotential und Temperatur | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
± 2000,0 | |
0,1 mV | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Ja | |
500 mit Datum und Uhrzeit | |
Alarm für fällige Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universal-Netzadapter 100 bis 240 V, 50/60 Hz, mit Messgeräte-Dreharretierung und austauschbaren Wandsteckern für Steckdosen in den USA/Japan, Europa, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China | |
1,54 lb. |