Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionenstärkeanpassung (Ionic Strength Adjustors, ISA) und Spezialreagenzien
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 941709
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747757
  • 432.15 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Ionenstärkeanpassung (ISA) und Spezialreagenzien können Sie genauere und reproduzierbarere ISE-Messungen durchführen. Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet.
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Die Ionenstärkeanpassung wird allen Proben und Standards hinzugefügt, um eine einheitliche Hintergrundionenstärke für genauere und reproduzierbarere Messergebnisse zu schaffen Die Reagenzien zur Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) und zur Ammoniak- pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) enthalten beide einen pH-empfindlichen blauen Farbstoff zur sofortigen Überprüfung des korrekten pH-Werts in Ammoniakproben und Standards, bei denen eine Messung des pH-Wertes nicht erforderlich ist. Die Ammoniak–pH-Ionenstärkeanpassung ISA (951211) verhindert die Komplexierung von Ammoniak und unterdrückt die Bildung von Metallhydroxiden. Dadurch kann der Gesamtammoniakgehalt in der Probe bestimmt werden, was die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert. Die Ammoniak-pH-Ionenstärkeanpassung für Messungen bei niedriger Konzentration ISA (951210) eignet sich ideal für Ammoniakproben mit einer Konzentration von maximal 10 ppm, die keine metallischen Interferenzen enthalten.
Alle Ionenstärkeanpassungen und Spezialreagenzien werden als 1 Pint-Flasche (475 ml) vertrieben, außer:
  • Kat.- Nr. 941709: 2 x 1 Quart-Flaschen (2 x 1 Liter)
  • Kat.- Nr. 941609: 4 x1 Pint-Flaschen (4 x 475 ml)
  • Kat.- Nr. 940909: 1 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
  • Kat.- Nr. 940999: 4 x 1 Gallone-Flasche (3,7 Liter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ppm
Ionenselektive Elektrode
Reagenzien zur Ionenstärkeanpassung werden für Analysen mit ionenselektiven Elektroden und Spezialreagenzien für bestimmte ionenselektive Elektroden verwendet
Complextion Ionic Strength Adjuster (CISA) für Chlorid-Elektrode, 2 x 1 l
Ionenselektive Elektroden (ISE)
2 x 1 l
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCO1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number941709
ChargennummerCR1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number941709
ChargennummerCX1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog Number941709
ChargennummerBV1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number941709
ChargennummerAU1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2022 Catalog Number941709
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionenstärkeanpassung (Ionic Strength Adjustors, ISA) und Spezialreagenzien > Complextion Ionic Strength Adjuster (CISA) für Chlorid-Elektrode, 2 x 1 l
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.