Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Iodidelektroden
Mit diesen Iodid-Elektroden erhalten Sie schnelle und stabile Messwerte.
Marke: Thermo Scientific™ 9453BN
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Iodid- Elektroden ermöglichen schnelle und stabile Messungen und sind mit einer integrierten SureFlow- Referenz ausgestattet.
Aufgrund der Kombinationsbauweise sind geringere Probengrößen erforderlich, was die anfallenden Abfallmengen verringert.
- Katalognummern der Kalibrierstandards: 945306 – 0,1 M NaI erforderlich ISA-Katalognummer: 940011
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Mit BNC-Anschluss | |
ISE-Messgeräte | |
Festkörper, Halbzelle |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.