Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gassensitive ISE-Membranen
Wählen Sie aus losen oder vormontierten Membranen für eine einfache Handhabung mit Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-Membranen.
106.53 CHF - 273.36 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10408532
|
Thermo Scientific™
950204 |
Kohlendioxid-Elektroden, 9502BNWP, 9502BNMP |
273.36 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10292441
|
Thermo Scientific™
951204 |
Standard-Ammoniak-Elektrode 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 |
183.92 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10758971
|
Thermo Scientific™
951205 |
Standard-Ammoniak-Elektrode 9512BNWP, 9512, 9512BNWP, 9512 |
243.21 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10554454
|
Thermo Scientific™
951214 |
Hochleistungs-Ammoniakelektrode 9512HPBNWP, 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP |
168.84 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10165673
|
Thermo Scientific™
951215 |
Hochleistungs-Ammoniakelektrode 9512HPBNWP, 9512HPBNWP |
106.53 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Wählen Sie zwischen losen oder vormontierten Membranen für eine einfache Handhabung mit Thermo Scientific™ Orion™ Gassensitive ISE-Membranen.
Frische Membranen gewährleisten optimale Arbeitsleistung mit gassensitiven ionenselektiven Elektroden. Es werden unterschiedliche Membranen für Standard- bzw. hochleistungsfähige Ammonium-Elektroden benötigt.
Spezifikation
Gassensitive ISE-Membran |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.