Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Gassensitive ISE-Membranen
Wählen Sie aus losen oder vormontierten Membranen für eine einfache Handhabung mit Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-Membranen.
Marke:  Thermo Scientific™ 954604
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762178
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie zwischen losen oder vormontierten Membranen für eine einfache Handhabung mit Thermo Scientific™ Orion™ Gassensitive ISE-Membranen.
Frische Membranen gewährleisten optimale Arbeitsleistung mit gassensitiven ionenselektiven Elektroden. Es werden unterschiedliche Membranen für Standard- bzw. hochleistungsfähige Ammonium-Elektroden benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gassensitive ISE-Membran
Stickstoffoxid-Elektrode
Gassensitive ISE-Membran
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.