Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoridelektroden
Diese Fluorid-Elektroden messen freie Fluorid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig.
Marke:  Thermo Scientific™ 9409BN
891.97 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10769161
  • 974.85 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Fluorid-Elektroden messen freie Fluoridionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig. Das Thermo Scientific™ Sure-Flow ™ Diaphragma ermöglicht ein leichtes Reinigen und ist zudem bei schwierigen Proben einfach zu handhaben. Für die Halbzellenelektrode ist eine separate Referenzelektrode erforderlich. Wir empfehlen die Referenzelektrode 900100 für die Verwendung mit den Halbzellenelektroden 9409BN und 9409SC.
Die Messung von Fluorid in Trinkwasser mit einer ionenselektiven Elektrode ist eine zugelassene ASTM-Methode: ASTM D 1179 – Bei der Fluorid-Kombinationselektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.
  • Frei fließender Sure-Flow-Übergang gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
  • In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann das Sure-Flow-Diaphragma durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden.
  • Die Fluorid-Halbzelle, zusammen mit der Orion 900100 Einzeldiaphragma-Referenzelektrode verwendet, bietet die Vorteile eines Sure-Flow-Diaphragmas:
    • Katalognummern der Kalibrierstandards: 940906 – 0,1 M NaF; 940907 – 100 ppm F; 040906 – 1 ppm F mit TISAB II; 040907 – 2 ppm F mit TISAB II; 940908 – 10 ppm F mit TISAB II
    • Erforderliche ISA Katalognummer: 940909 – TISAB II; 940911 – TISAB III
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ein BNC-Adapter ist für dieses Produkt als einmaliger Kauf erforderlich. Bestellnummer: 13-641-890
0,51 in.
900061 (9609BNWP und 960900), 900001 mit Referenzelektrode mit Einzel-Diaphragma 900100 (9409BN, 9409SC und 940900)
39 in.
1 m
Kontinuierlich:32 bis 176 °F; periodisch:32 bis 212 °F
Kontinuierlich: 0 °C bis 80 °C; Intermittierend: 0 bis 100 °C
Single Cell Ion Selective Electrode
Festkörper, Halbzelle
13 mm
4.33 in.
110 mm
Epoxid
ISE-Messgeräte
1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated
Yes
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoridelektroden > Halbzelle für Fluorid mit BNC-Anschluss
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.