Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ pH-, ISE-, mV-, ORP- und Temperatur-Tischmessgerät mit zwei Kanälen
Überwachen Sie pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, ORP und Temperatur präzise auf zwei Kanälen mit unserem pH/ISE-Tischmessgerät für die erweiterte Laboranalyse.
2623.05 CHF - 4512.45 CHF
Spezifikation
Ausgänge | USB, RS232 |
---|---|
Netzteil | Universalnetzadapter mit 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V Wechselstrom (Kat.- Nr. 1010003) |
Genauigkeit (ISE) | ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist |
Genauigkeit (mV) | ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist |
Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
Benachrichtigungen:
Hinweis: Die neuen Thermo Scientific Orion Dual Star pH-/ISE-Tischmessgeräte mit zwei Kanälen sind ab sofort lieferbar. Diese Orion Dual Star Messgeräte verfügen über ein überarbeitetes Gehäuse und passen perfekt zu unseren Thermo Scientific™ Orion Star™ Tischmessgeräten der A-Serie und den Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ Tischmessgeräten. In Bezug auf die Arbeitsabläufe, Funktionen, Bedienoberfläche, Spezifikationen, Katalognummern und Preise gibt es keine Unterschiede zwischen den aktuellen und den überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräten. Die zusätzlichen Vorteile der überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräte bestehen im neuen Gehäuse, das mit dem Elektrodenstativ kompatibel ist, welches sich am Messgerät anbringen lässt (Kat.- Nr. STARA-BEA). Dieses Stativ ist bei allen überarbeiteten Orion Dual Star Messgeräten, der neuen Dual Star Com Kommunikationssoftware und den neuen Orion Dual Star Messgeräte-Kits mit ionenselektiven Ammoniak-, Chlorid-, Fluorid- oder Natrium-Elektroden (ISEs) von Orion und ihren entsprechenden Standards und Lösungen im Lieferumfang enthalten.
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10014414
![]() |
Thermo Scientific™
2115001 |
Meter, pH Electrode |
3286.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17187715
![]() |
Thermo Scientific™
2115202 |
pH/ISE Meter, Chloride ISE |
4321.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15807904
![]() |
Thermo Scientific™
2115203 |
pH/ISE Meter, Fluoride ISE |
4512.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12013293
![]() |
Thermo Scientific™
2115101 |
pH/ISE Meter, pH Electrode |
3145.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10450855
![]() |
Thermo Scientific™
2115102 |
pH/ISE Meter, pH/ATC Electrode |
3236.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12003293
![]() |
Thermo Scientific™
2115000 |
pH/ISE Meter, ATC Probe |
2623.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Verdoppeln Sie Ihre Messkapazitäten mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ pH- und ISE-Tischmessgerät.Zeichnen Sie präzise und zuverlässige pH-, Ionenkonzentration-, mV-, ORP- und Temperaturmessungen mit zwei verfügbaren Messkanälen auf, ideal für pH- und Ionenanalysen mit hohem Durchsatz im Labor.Nehmen Sie pH- und ISE-Kalibrierungen mit bis zu 6 Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 1.000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie diese einfach an einen Drucker oder Computer.Dank der zwei Kanäle können Sie eine pH-Probe oder eine ISE-Probe, zwei pH-Proben oder zwei ISE-Proben gleichzeitig messen oder sich beide Kanäle separat anzeigen lassen.
Das Orion Dual Star pH-/ISE-Tischmessgerät mit zwei Kanälen beschleunigt den Durchsatz bei Probenmessungen, indem die Ergebnisse der zwei Kanäle gleichzeitig auf der großen Bildschirmanzeige mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt werden. Messen Sie mithilfe der beiden BNC-Eingänge, der Pin-Steckbuchse für Referenzelektroden und der ATC-Temperatureingänge den pH-Wert, die Ionenkonzentration (ISE), den mV-, den relativen mV- oder den ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur auf zwei Kanälen. Erfassen Sie wichtige Messungen durch ausgewählte Lesemodi und die Bereitschaftsanzeige auf dem Bildschirm, die Sie benachrichtigt, wenn die Messwerte stabil sind. Die Smart Stability- und Smart Averaging-Funktionen des Messgeräts gleichen die Messbedingungen automatisch aus, sodass die Ergebnisse durch das Messgerät schneller und genauer angezeigt werden.
- Lassen Sie sich große Einzelmessungen im Vollbildmodus anzeigen oder schalten Sie schnell auf die geteilte Bildschirmanzeige um, um sich zwei Messungen zur gleichen Zeit anzeigen zu lassen
- Die übersichtlichen Bildschirmanweisungen für die Kalibrierung und Einrichtung sind in einer mehrsprachigen Bedienoberfläche verfügbar, wobei Sie zwischen Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch wählen können
- Das EZ-Startmenü erleichtert die schnelle und einfache Ersteinrichtung des Messgeräts
- Der Ziffernblock und die besonderen Funktionstasten des Menüs ermöglichen eine schnelle und effiziente Messgeräteeinrichtung und Dateneingabe
- Anwählbare Lesemodi wie Auto-Read, On-Ready, At Timed Intervals, Continuous, Value Change in Measurement und Timed bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Messungen für verschiedene Analysemethoden zu erfassen
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von USA/NIST- und EURO/DIN-konformen Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu 6 Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Nehmen Sie mithilfe der nicht linearen Auto-Blank- und der Stabilitätsfunktion für niedrige Konzentrationen eine Kalibrierung der Ionenkonzentration (ISE) mit bis zu 6 Punkten vor oder nutzen Sie inkrementelle Verfahren zur einfachen/doppelten Standardaddition und einfachen/doppelten Standardsubtraktion
- Im nichtflüchtigen Gerätespeicher können bis zu 1000 Datenwerte mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden
- Übertragen Sie die Daten mit der kostenlosen Orion Dual Star Com Kommunikationssoftware über eine USB- oder RS232-Verbindung einfach an einen Drucker oder Computer
- Rühren Sie Proben bequem mit der vom Messgerät gesteuerten Orion Star Rührsonde
- Ein Elektrodenstativ, das am Messgerät angebracht werden kann, unterstützt Sie beim Bewegen und Einführen der Elektroden
- Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Spritzer und kann platzsparend an der Wand befestigt werden
Gewährleistung: Drei Jahre Austauschgarantie für das Messgerät
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Warranty
3 Jahre Garantie auf das Messgerät
Spezifikation
USB, RS232 | |
± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
±0,002 | |
Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich | |
Ja, einstellbar | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
1000 mit Datum und Uhrzeit | |
2 | |
0,0001 bis 19.900 in ppm, M, mg/l, % oder ohne Einheit | |
-2,000 bis 19,999 | |
0,1, 0,01, 0,001 | |
Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |
7,000 pH (einstellbar), 1,000 ISE (einstellbar) | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Orion Dual Star pH-, ISE-, mV-, ORP- und Temperatur-Tischmessgerät mit zwei Kanälen | |
±1999,9 mV | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
3 Jahre Garantie auf das Messgerät | |
2 lb. | |
90 bis 260 VAC, 50/60 Hz |
Universalnetzadapter mit 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 V Wechselstrom (Kat.- Nr. 1010003) | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
±0,1 °C | |
Alarm für hohe/niedrige Temperatur | |
pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ | |
1 bis 6 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
2 bis 6 | |
pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
±1999,9 mV | |
Mindestens 0,0001, 1 bis 3 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar) | |
-5,0°bis +105,0 °C | |
Zwei BNC-Anschlüsse (pH- oder ORP- oder ionenselektive Elektrode), zwei Stiftanschlüsse (Referenzelektrode), zwei 8-polige MiniDIN-Anschlüsse (ATC-Temperatursonde), Eingang für Rührer (Rührersonde) | |
Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung mit automatischer Messung, betriebsbereit, zu bestimmten Zeitintervallen, Wertänderung bei der Messung und | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten) | |
±1999,9 mV | |
0,1 mV | |
Smart Stability und Smart Averaging | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 in.) | |
0,9 kg |