Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroden
Mit diesen Bromid-Elektroden können Sie Bromid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
1015.05 CHF - 1185.90 CHF
Spezifikation
Diaphragma Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Messgeräte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10212591
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9435BN
BNC
1185.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10314721
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9635BNWP
BNC, wasserdicht
1015.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroden können Sie Bromid-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach und kostengünstig messen.
Bromidhalbzellenelektroden (Artikelnummern  9435BN und 9435SC) bieten die Vorteile des Sure-Flow Diaphragma-Designs, wenn sie in Verbindung mit Thermo Scientific™ Orion™ 900200 Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma genutzt werden.
Die Bromid-Kombinationselektrode (Artikelnummer 9635BNWP) erfordert keine separate Referenzelektrode, wodurch sie für die Verwendung bei kleineren Probenmengen geeignet ist.
Ähnliche Produkte
  • Kalibrierstandards: 943506 (0,1 M NaBr)
  • Erforderliche ISA: 940011
  • Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
    Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsarbeiten: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
    Spezifikation
    Spezifikation
    Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
    ISE-Messgeräte
    Dokumentation
    Product Certifications
    Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Thermo Scientific™ Orion™ Bromidelektroden