Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Prüfreagenzien und flüssige Reagenzien
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Flüssigreagenzien, Verdau- und Reaktionsröhrchen können Sie kolorimetrische Tests einschließlich Fluorid, CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphat durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ AC4P54
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15169192
  • 86.93 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Aufschlussröhrchen, Reaktionsröhrchen und flüssigen Reagenzien mit den Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralfotometern. Aufschluss- und Reaktionsröhrchen enthalten die genaue Menge an Reagenzien, bestehen aus optischem Spezialglas und passen zum Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor. Aufschlussröhrchen messen den CSB-Wert, den Gesamtstickstoff und das Gesamtphosphat. Reaktionsröhrchen messen Ammoniak, Nitrat und Phosphat. Flüssige Reagenzien vermischen sich schnell und einfach in der Lösung und messen Fluorid (SPADN), Hydrazin und den pH-Wert.
Veränderungen des Nährstoffgehalts können das empfindliche Gleichgewicht von Ökosystemen stören und das Trinkwasser verschmutzen. Mit Röhrchentests lassen sich die Konzentrationen von Spezies in Proben leicht bestimmen.
Neue Aufschlussröhrchen- und Reaktionsröhrchentests sind im Orion AQ3700 Messgerät vorprogrammiert. Einige der aufgeführten Tests bestehen nur aus flüssigen Komponenten, wie unser AC2009 SPADNS Test für Fluorid, während andere aus flüssigen und pulverförmigen oder flüssigen und tablettenförmigen Reagenzien bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mangan LR , Pulver und Flüssigkeit ; 0,01 0,7 mg / L
Orion AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter, Orion AQUAfast
50 Tests
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat.Nr. AC2V24)
Mangan
Pulver und Flüssigkeit
Set mit 3 Stück:100 Ascorbinsäurepulverpakete, Alkali-Cyanidlösung, PAN-Indikatorlösung
0,01 bis 0,7 mg/l Mn
PAN
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Prüfreagenzien und flüssige Reagenzien >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.