Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Reagenzien für die klinische Chemie
Minimieren Sie das Risiko einer unsachgemäßen Messung und Kontamination mit diesen chemischen Reagenzien, die in selbstfüllenden Fläschchen enthalten sind.
Marke: Thermo Scientific™ AC4016
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Autotest-Reagenzampullen mit dem Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, um das Vorbereiten und Prüfen von Proben zu vereinfachen. Die Autotest-Ampullen enthalten eine vorgemessene Menge an flüssigen Reagenzien und lassen sich für ein einfaches und schnelles Mischen von Proben und Reagenzien leicht mit der richtigen Probenmenge befüllen. Alle Ampullen verfügen über einen Auto-ID-Barcode, der vom AQ4000 Kolorimeter gelesen wird. Die Testparameter werden für die Testeinleitung automatisch ausgelesen.
- Testanzahl: 30
- Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit dank der AQUAfast Ampullen und des AQ4000 Messgerätes
- Messfehler werden durch Thermo Scientific™ Auto-ID™ beseitigt
Spezifikation
Sulfid | |
Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter | |
30 Auto-ID-Ampullen | |
Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser | |
0,2 bis 3 mg/l S | |
30 Ampullen |
Ampulle | |
AQUAfast Sulfid (säurelöslich) Auto-ID Ampullen, 30 Packung | |
Methylenblau | |
AQUAfast Zero Vial Auto-Test-Kit (Kat.Nr. AQ4ZER) | |
AbwasserStandardmethoden 4500-S2- D |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.