Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Reagenzien für die klinische Chemie
Minimieren Sie das Risiko einer unsachgemäßen Messung und Kontamination mit diesen chemischen Reagenzien, die in selbstfüllenden Fläschchen enthalten sind.
Marke:  Thermo Scientific™ AC4011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762198
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Autotest-Reagenzampullen mit dem Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, um das Vorbereiten und Prüfen von Proben zu vereinfachen. Die Autotest-Ampullen enthalten eine vorgemessene Menge an flüssigen Reagenzien und lassen sich für ein einfaches und schnelles Mischen von Proben und Reagenzien leicht mit der richtigen Probenmenge befüllen. Alle Ampullen verfügen über einen Auto-ID-Barcode, der vom AQ4000 Kolorimeter gelesen wird. Die Testparameter werden für die Testeinleitung automatisch ausgelesen.
  • Testanzahl: 30
  • Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit dank der AQUAfast Ampullen und des AQ4000 Messgerätes
  • Messfehler werden durch Thermo Scientific™ Auto-ID™ beseitigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniak
Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter
30 Auto-ID-Ampullen
Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser
1,5 bis 14 mg/l N
30 Ampullen
Ampulle
Ammonia - HR
Direkte Nesslerisierung
AQUAfast Zero Vial Auto-Test-Kit (Kat.Nr. AQ4ZER)
AbwasserASTM D1426-08 (A)
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Reagenzien für die klinische Chemie > Ammoniak - HR
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.