Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Reagenzien für die klinische Chemie
Minimieren Sie das Risiko einer unsachgemäßen Messung und Kontamination mit diesen chemischen Reagenzien, die in selbstfüllenden Fläschchen enthalten sind.
Marke:  Thermo Scientific™ AC4060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752208
  • 132.66 CHF / 30 Tests
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Autotest-Reagenzampullen mit dem Orion™ AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, um das Vorbereiten und Prüfen von Proben zu vereinfachen. Die Autotest-Ampullen enthalten eine vorgemessene Menge an flüssigen Reagenzien und lassen sich für ein einfaches und schnelles Mischen von Proben und Reagenzien leicht mit der richtigen Probenmenge befüllen. Alle Ampullen verfügen über einen Auto-ID-Barcode, der vom AQ4000 Kolorimeter gelesen wird. Die Testparameter werden für die Testeinleitung automatisch ausgelesen.
  • Testanzahl: 30
  • Verbesserte Konsistenz und Wiederholbarkeit dank der AQUAfast Ampullen und des AQ4000 Messgerätes
  • Messfehler werden durch Thermo Scientific™ Auto-ID™ beseitigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silika
Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter
30 Auto-ID-Ampullen
Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser
0,5 bis 10 mg/l SiO2
30 Ampullen
Ampulle
Kieselerde
Heteropolyblau
AQUAfast Zero Vial Auto-Test-Kit (Kat.Nr. AQ4ZER)
Trinkwasser:ASTM D859-05,-10 / Standardmethoden 4500-SiO2 D; Abwasser:ASTM D859-05
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Reagenzien für die klinische Chemie >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.