Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien
Mit den praktischen, schnell auflösenden Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Reagenztabletten können Sie kolorimetrische Messungen gängiger Wasserparameter durchführen
Marke:  Thermo Scientific™ AC3072
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15149192
  • 104.52 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Diese praktischen, schnell auflösenden Tabletten können den Proben präzise hinzugefügt werden, ohne dass Reagenz in der Verpackung verbleibt. Die Tabletten sind sehr stabil und weisen eine lange Haltbarkeit auf. Tablettenreagenzien dienen zum Messen von Alkalinität, Aluminium, Ammoniak, Bor, Chlorid, Chlor, Chlordioxid, Kupfer, DEHA, Härte, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Ozon, pH-Wert, Phosphat, Kalium, Silika, Sulfat, Sulfid und Zink.
  • Kann verwendet werden mit: Messgeräte Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 und die nicht mehr hergestellte Serie Orion AQ2 sowie andere Kolorimeter.
  • Testanzahl: 50 bis 100
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chlor, Natriumchlorat
Orion AquaMate Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
AQUAfast Chlor (gesamt) HR- und Natriumchlorid-Reagenzientabletten, 100 Tests
5 bis 200 mg/l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.