Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien
Mit den praktischen, schnell auflösenden Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Reagenztabletten können Sie kolorimetrische Messungen gängiger Wasserparameter durchführen
Marke: Thermo Scientific™ AC2095-WA
Descrizione
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Diese praktischen, schnell auflösenden Tabletten können den Proben präzise hinzugefügt werden, ohne dass Reagenz in der Verpackung verbleibt. Die Tabletten sind sehr stabil und weisen eine lange Haltbarkeit auf. Tablettenreagenzien dienen zum Messen von Alkalinität, Aluminium, Ammoniak, Bor, Chlorid, Chlor, Chlordioxid, Kupfer, DEHA, Härte, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Ozon, pH-Wert, Phosphat, Kalium, Silika, Sulfat, Sulfid und Zink.
- Testanzahl: 50 bis 100
Specifica
Phosphat | |
Orion AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast | |
Set mit 2 Stück:50 Phosphat Nr. 1 LR-Tabletten, 50 Phosphat Nr. 2 LR-Tabletten | |
Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser | |
0,05 bis 4,0 mg / L | |
50 Tests |
Tablet | |
phosphat LR | |
Phosphormolybdänsäure/Ascorbinsäure | |
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat.Nr. AC2V24) | |
Trinkwasser:Standardmethoden 4500-P2- B/ATP EPA-zugelassene Orion Methode AC2095; Abwasser:EPA 365.3/ATP EPA-zugelassene Orion Methode AC2095 |
Sicurezza e movimentazione
- Gefahr
Categoria di pericolo
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Consigli di prudenza
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium disulphate
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.