Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien
Mit den praktischen, schnell auflösenden Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Reagenztabletten können Sie kolorimetrische Messungen gängiger Wasserparameter durchführen
Marke:  Thermo Scientific™ AC2060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11712228
  • 65.43 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Tablettenreagenzien mit Orion™ AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Spektralphotometern für sichtbares und UV-Licht. Diese praktischen, schnell auflösenden Tabletten können den Proben präzise hinzugefügt werden, ohne dass Reagenz in der Verpackung verbleibt. Die Tabletten sind sehr stabil und weisen eine lange Haltbarkeit auf. Tablettenreagenzien dienen zum Messen von Alkalinität, Aluminium, Ammoniak, Bor, Chlorid, Chlor, Chlordioxid, Kupfer, DEHA, Härte, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Ozon, pH-Wert, Phosphat, Kalium, Silika, Sulfat, Sulfid und Zink.
  • Testanzahl: 50 bis 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silika
Orion AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometer, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast
Set mit 2 Stück:50 Silika Nr. 1-Tabletten, 50 Silika Nr. 2-Tabletten
Kolorimetrische Prüfgeräte für Wasser und Abwasser
0,05 bis 4,0 mg / L
50 Tests
Tablet
Kieselerde
Silicomolybdat, Heteropolyblau
AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen (Kat.Nr. AC2V24)
Trinkwasser:ASTM D859-05,-10/Standardmethoden 4500-SiO2 D; Abwasser:ASTM D859-05
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ II Chemikalien > Test:Silika
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.