Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor
Mit diesem Thermoreaktor, der die anliegende Netzspannung und Netzfrequenz automatisch erkennt, lassen sich Umwelt- und Abwasserüberwachungen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ COD165
Artikelnummer. 11787747
  • 1929.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Aquafast™ COD165 Thermoreaktor lassen sich Umwelt- und Abwasserüberwachungen durchführen. Der Thermoreaktor erkennt anliegende Netzspannung und Netzfrequenz automatisch, sodass vor dem Einschalten keine Einstellungen vorgenommen werden müssen. Probenküvetten in den Reaktor einsetzen, Schutzhaube schließen, Temperatur und Zeit einstellen und die Probe aufschließen lassen.
Merkmale:
  • Einstellbare Temperaturen: 100 °C, 120 °C, 150 °C, 160 °C und 165 °C
  • Programm zur automatischen Abschaltung mit voreingestellter Zeitdauer von 30, 60 und 120 Minuten oder kontinuierlicher Temperaturmodus zur manuellen Temperaturregelung
  • Automatische Spannungsauswahl im Bereich von 90 bis 260 V und 50 / 60 Hz mit passenden Netzkabeln für USA/Kanada, EU und China (im Lieferumfang enthalten)
Bestellhinweis:
Zubehör: CSB-Testkits (Bereich 0 bis 150 ppm, CODL00; Bereich 0 bis 1500 ppm, CODH00; Bereich 0 bis 15.000 ppm, CODHP0) und CSB-Standards (Bereich 1.000 ppm CODS01; Bereich 10.000 ppm, CODS10).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,2 Skalenendwert %
100/220 V
3,6 kg
± 0,5 °C
100/220 V 50/60 Hz
Ja
Bis zu 25 Reaktionsküvetten, 16 mm Durchmesser
Automatisch (Software)
PID-Mikroprozessor
400 W
COD165 Thermoreaktor
127 oz.
50/60 Hz
± 0,1 °C
± 0,5 °C
Durchsichtiger Kunststoff, klappbar, zum Bestücken und Entnehmen
Pt100, Klasse A
100, 120, 150, 160 oder 165 °C
30, 60, 120 min oder Dauerbetrieb
Monitor
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast COD165 Thermoreaktor > AQUAfast COD165 Thermoreaktor
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.