Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ AQ3010
1263.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12003273
  • 1376.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät können Sie schnell eine präzise Trübungsmessung durchführen. Ideal für den Einsatz in der Industrie, für Außeneinsätze und im Labor; einfaches, aber leistungsfähiges Trübungsmessgerät mit einer beeindruckend vielseitigen Auswahl an Leistungsmerkmalen. Verwenden Sie die Infrarot-(IR)-LED-Lichtquelle, um ISO7027-Anforderungen zu erfüllen und Trübungsmessungen mit Auto-Ranging-Werten von 0 bis 1000 NTU durchzuführen. Dieses wasserdichte IP67-Messgerät bietet eine lange Batterielebensdauer für durchschnittlich etwa 3000 Tests.
Merkmale:
  • Messwerte sind in unterschiedlichen Arbeitsumfeldern einfach vom großen und hellen LCD-Display ablesbar.
  • Automatische Bereichswahl von 0 bis 1000 NTU
  • Nutzt das nephelometrische Prinzip mit 90°-Erkennung
  • Erfüllt ISO 7027-Vorschriften und gewährleistet mit seiner Dauerlichtquelle eine höhere Genauigkeit
  • Zur schnelleren Kalibrierung ist kein Mischen oder Verdünnen mit EPA-konformen Polymerpartikel-Primärstandards erforderlich
Bestellhinweis:
Ersatzprodukte umfassen: Teilesatz AC301 S, Silikonöl und Tuch AC3 SIL und Fläschchen AC3V25. Weitere Zubehörteile sind Reinigungsbürste AC3CBR und Formazin Trübungsstandard (4000NTU, 475 ml) AC45FZ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trübungsmessgerät
LCD
Trübungsmessgeräte-Kit
IP67.
0,01 NTU (0,01 bis 19,99 NTU), 0,1 NTU (20,0 bis 99,9 NTU), 1 NTU (100 bis 1.000 NTU)
3.000 Tests
ISO 7027
Infrarot-LED
< 6 s
Ein/Aus, Kalibrierung, Bildlauf nach oben/unten, Messen/Eingabetaste
± 2 % des Messwerts ± 1 LSD für 0-500 NTU, ± 3 % des Messwerts ± 1 LSD für 501 bis 1000 NTU
0,01 bis 19,99 NTU mit 0,01 NTU Auflösung, 20,0 bis 99,9 NTU mit 0,1 NTU Auflösung, 100 bis 1000 NTU mit 1 NTU Auflösung
CE, TÜV 3-in-1 für CSA-US, FCC Part 15
0 °C bis 50 °C
Dokumentation
Brochures
Scientific Resources
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ3010 Trübungsmessgerät > Trübungsmessgerät
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.