Learn More
Thermo Scientific™ Epoxid-ATC-Sonde Orion 927005MD
Die Thermo Scientific ATC-Sonden ermöglichen schnelle und genaue Messungen und korrigieren bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit.
363.81 CHF - 540.69 CHF
Spezifikation
Genauigkeit ±1 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ ATC-Sonde, Epoxid
Material Epoxid
pH-Bereich 0 bis 14
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10160921
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
917005
ATC- Sonde mit 8 Pin DIN-Stecker
515.57 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10100691
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
927005
3,5 mm Phono Jack -Stecker ( ATC)
540.69 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10716344
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
927005MD
MiniDIN Anschluss (ATC)
363.81 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle, genaue Messungen im Labor oder vor Ort Die Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy ATC-Sonde korrigiert bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit.
Garantie: 12 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 18 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was eher eintritt
Spezifikation
Spezifikation
±1 °C
ATC-Sonde, Epoxid
0 bis 14
6 mm
120 mm
0 °C bis 80 °C
Epoxid
0,2 Zoll
4,7 in.
32 bis 176 °F
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.