Learn More
Thermo Scientific™ Epoxid-ATC-Sonde Orion 927005MD
Die Thermo Scientific ATC-Sonden ermöglichen schnelle und genaue Messungen und korrigieren bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit.
Marke: Thermo Scientific™ 917005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schnelle, genaue Messungen im Labor oder vor Ort Die Thermo Scientific™ Orion™ Epoxy ATC-Sonde korrigiert bei pH-Messungen automatisch durch Temperaturschwankungen bedingte Abweichungen in der Elektrodensteilheit.
Garantie: 12 Monate ab Kaufdatum durch den Kunden oder 18 Monate ab Lieferdatum durch den Verkäufer, je nachdem, was eher eintrittSpezifikation
ATC- Sonde mit 8 Pin DIN-Stecker | |
Leitfähigkeitsmessgeräte der Orion Star Serie | |
0 °C bis 80 °C | |
0 bis 14 | |
6 mm | |
120 mm |
±1 °C | |
Epoxid | |
ATC-Sonde, Epoxid | |
0,2 Zoll | |
4,7 in. | |
32 bis 176 °F |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.