Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ 3-in-1 pH / ATC- Elektrode
Betreiben Sie diese äußerst vielseitige Sonde, die eine wartungsarme, gelgefüllte Elektrode mit integrierter ATC enthält, entweder vor Ort oder in einer Anlage.
405.02 CHF - 420.09 CHF
Spezifikation
Diaphragma Glasfaser
Material Epoxid
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 90 °C°
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Verwendung in Anlagen und für Feldanwendungen.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10490633
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9157BN
BNC-Anschluss
405.02 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10255313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9157BNMD
Mini-DIN
420.09 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Orion Triode 3-in-1 pH / ATC- Elektrode 9157BNMD von Thermo Scientific™ ist sowohl ideal für Feldanwendungen als auch für Einsätze in festen Anlagen geeignet.
  • Material: Epoxidgehäuse
  • pH-Bereich: 0 bis 14 Temperaturbereich: 0 bis 90 ?
  • Diaphragma: Glasfaser
  • Referenz: Ag / AgCl
  • pH/ATC- Elektrode
  • Abmessungen: 120 x 12 mm
  • Für den Gebrauch mit Orion Messgeräten der Star Serie.
  • Kappendurchmesser: 16 mm
  • Tragbar
  • Nachfüllbar
  • Für pH-Routinemessungen
  • Mit internem Ag / AgCl-Referenzsystem, abgeschlossenes Referenzsystem
  • Integrierter Thermistor für automatische Temperaturkompensation (ATC)
Eine 60 ml Flasche mit Lösungspuffer 900011
Spezifikation
Spezifikation
Glasfaser
0 bis 14
Ideal für die Verwendung in Anlagen und für Feldanwendungen.
Ag/AgCl
4,7 in.
0.47 Zoll
16mm
Epoxid
0 °C° bis 90 °C°
Orion pH-Messgerät (Außen- oder Inneneinsatz)
32 °F bis 194 °F
120 mm
12 mm
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ 9157BNMD Triode™ 3-in-1 pH / ATC- Elektrode