Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 900100 Sure-Flow™ Referenzhalbzelle
Ionenselektive Ag/AgCl-Referenzelektroden mit Schliffdiaphragma liefern präzise Messwerte.
Marke: Thermo Scientific™ 900100
258.25 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion™ 900100 Sure-Flow™ Halbzellen-Referenzelektrode, eine ionenselektive Ag/AgCl-Referenzelektrode mit Schliffdiaphragma, liefert präzise Messwerte.
Bestellinformationen:
Die Referenzelektrode Orion 900100 wird für alle pH- und ionenselektiven Messungen empfohlen, außer:
- In verdünnten Lösungen, wenn das zu messende Ion in der Fülllösung der Orion 900100 Elektrode enthalten ist
- In Lösungen, in denen ein Ion der Fülllösung eine Elektrodeninterferenz verursachen würde
- In Lösungen, in denen eine Spezies vorliegt, die einen Niederschlag mit einem in der Fülllösung der Orion 900100 Elektrode enthaltenen Ion bildet
In diesen Fällen wird die Orion 900200 Referenzelektrode mit Doppel-Diaphragma mit einer geeigneten intermediären Fülllösung empfohlen.
Bei Füllung mit der Orion 900001 Fülllösung entsprechen die Potenzialeigenschaften der Orion 900100 denen einer konventionellen KCl-gesättigten Kalomel-Elektrode.
Empfohlen für:
- viele ISE-Messungen
- routinemäßige Messungen des pH-Wertes mit Orion 910100 Elektroden
Spezifikation
900100 Sure-Flow Halbzellen-Referenzelektrode | |
0 bis 14 | |
Referenz-Halbzellenelektrode | |
Orion 900001 Fülllösung | |
Ag/AgCl | |
110 mm |
Sure-Flow, SureFlow Schliffdiaphragma | |
0 °C bis 100 °C | |
Referenzelektrode mit Einfach-Diaphragma | |
ISE-Messungen | |
Äquitransferente Lösung mit Ag/AgCl | |
12 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.