Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 815600 ROSS™ pH-Kombinationselektrode
Mit der Thermo Scientific™ Orion 815600 ROSS pH-Kombinationselektrode erhalten Sie drei- bis fünfmal präzisere Ergebnisse als mit herkömmlichen Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 815600
328.43 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 815600 BNWP ROSS kombinierten pH-Elektrode erhalten Sie drei- bis fünfmal präzisere Ergebnisse als mit herkömmlichen Elektroden. Mit dieser Elektrode erhalten Sie in unter 30 Sekunden stabile Messwerte mit einer pH-Genauigkeit von 0.01.
- Material: Epoxidharzschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0° bis 100 °C
- Interne Referenz: ROSS
- Verbindung: Glasfaser
- Abmessungen: 120 × 12 mm
- pH-Genauigkeit: 0.01
- Fülllösung: 810007
- Für Universalapplikationen, wenn pH-Werte genau gemessen werden müssen
- Widerstandsfähiger und haltbarer Epoxydharzschaft
- Arbeitet in extremen Probenfällen, die um 50 °C oder mehr voneinander abweichen
- Abweichung des pH-Wertes von weniger als 0.002 pro Tag, daher nur minimale Restandardisierung erforderlich
Spezifikation
Mit BNC-Anschluss | |
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode | |
3 M KCl | |
0,01 |
BNC-Anschluss | |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
< 0.002pH/day | |
ROSS | |
32 bis 212 °F |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
42Stunden
1Minuten
47Sekunden
36