Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen für Kolorimeter und Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Orion™ runde 24 mm-Fläschchen sind mit einer Vielzahl von Orion Kolorimetern und Spektralphotometern einsetzbar.
Marke:  Thermo Scientific™ AC2V24
136.10 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11732178
  • 144.72 CHF / 12 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ runde 24 mm-Fläschchen sind mit einer Vielzahl von Orion Kolorimetern und Spektralphotometern einsetzbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Runde Fläschchen
12 Kartons
Fläschchen
24 mm
Analysenzertifikat (COA)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast 24 mm-Rundfläschchen für Kolorimeter und Spektralphotometer > 24 mm-Fläschchen, Packung mit 12 Stück
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.